Fortfahren mit
N9653
Netropsin -dihydrochlorid
From Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
Congocidin, Sinanomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N10O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 188,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Netropsin -dihydrochlorid, from Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Streptomyces netropsis
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
H2O: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]Cl.NC(CCNC(C1=CC(NC(C2=CC(NC(CNC(N)=N)=O)=CN2C)=O)=CN1C)=O)=N
InChI
1S/C18H26N10O3.2ClH/c1-27-9-11(6-12(27)16(30)23-4-3-14(19)20)26-17(31)13-5-10(8-28(13)2)25-15(29)7-24-18(21)22;;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3,(H3,19,20)(H,23,30)(H,25,29)(H,26,31)(H4,21,22,24);2*1H
InChI key
SDRHUASONSRLFR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Unübliches n-Methylpyrrol-enthaltendes Oligopeptid, welches an AT-reiche Sequenzen der dsDNA bindet; die Bindung findet vorwiegend an der kleinen Furche (minor groove) der DNA Doppelhelix statt. Daher schützt es diese Regionen vor DNase I und anderen Endonucleasen und inhibiert außerdem Topoisomerasen. Netropsin unterbricht den Zellzyklus indem es die G-Phase verlängert bzw arretiert.
Disclaimer
Vor Licht schützen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2001N7758SML1823
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and titration)
assay
≥98% (TLC and titration)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble
solubility
ethanol: 3.3 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
faintly yellow
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)