Fortfahren mit
D5671
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, without ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME, DMEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses DMEM-Hi-Glucosemedium ist ein 1x-Komplettmedium ohne hinzugefügte Faktoren (gängige Modifikationen) wie L-Alanyl-L-glutamin, HEPES oder Natriumpyruvat. Es unterscheidet sich dadurch von der ursprünglichen DMEM-Hi-Formulierung, dass Pyridoxin durch Pyridoxal substituiert wird. Pyridoxal ist eine instabile Medienkomponente. Dieses Medium erfordert eine Ergänzung mit L-Glutamin oder L-Alanyl-L-glutamin.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Preparation Note
Ergänzung mit 0,584 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5796D6546D6429
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)