Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| biological source non-animal source | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| impurities endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested | impurities - | impurities ≤0.2% free ammonia., ~0.5% Glutamic acid | impurities - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) cell analysis | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
1 answer-
Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.