Fortfahren mit
G8540
L-Glutamin
99.0-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets USP testing specifications
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure, L-Glutaminsäure-5-amid, Levoglutamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutamin, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets USP testing specifications
assay
99.0-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl, [α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents, tested
ign. residue
≤0.10%
loss
≤0.30% loss on drying
color
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.020%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.10%
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
functional group
amide
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
L-Glutamin ist die am häufigsten vorkommende Aminosäure im Blut und Gewebe von Säugetieren. Es ist für die biochemische und Zellkultur-Forschung unerlässlich. Es unterstützt Zellwachstum, Stoffwechsel und Proteinsynthese. In Zellkulturen sorgt es für die Lebensfähigkeit, Vermehrung und Antikörperproduktion der Zellen. In biochemischen Studien unterstützt L-Glutamin Stoffwechselwege, die Synthese von Biomolekülen und zelluläre Prozesse.
Application
Die Aminosäure L-Glutamin wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil des serumfreien Mediums für die Kultivierung organotypischer Mäuse-Cochlea-Zellen.[1]
  • als Zusatz zum Nährstoffgemisch Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium F-12 (DMEM/F-12) für die Kultivierung der Segmente von Hodenkanälchen von Mäusen.
  • als Zusatz zum Medium Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 zur Kultivierung menschlicher monozytärer Zelllinien.[2]
Biochem/physiol Actions
Glutaminsäure-Vorläufer und Metabolit; stimulierende Aminosäure
L-Glutamin oder Glutaminpulver dient als Vorstufe für die Synthese von Peptiden, Proteinen, Nukleotiden, Purin, Pyrimidin, Aminozuckern und Nukleinsäuren. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung und Aufrechterhaltung der Zellfunktionen. Viele Zellen und Gewebe wie Darm, Nieren, Neuronen im Zentralnervensystem (ZNS), Leber und β-Zellen der Bauchspeicheldrüse verwenden Glutamin in größeren Mengen für ihre Funktion. Glutamin reguliert die Säure-Basen-Homöostase und die katabole Signalgebung.[3] Glutamin spielt eine wichtige Rolle beim Stickstofftransport und hält den zellulären Redoxzustand aufrecht.Glutamin stellt den notwendigen Stickstoff und Kohlenstoff sowie die Reduktionsäquivalente bereit, die für Zellwachstum und Zellteilung während der Zellkultivierung erforderlich sind. L-Glutaminsäure erleichtert die Aufnahme von NH4+ in Biomoleküle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7513G6392G2150
form
powder
form
solution
form
powder
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
99.0-101.0%
assay
-
assay
-
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 10 mL/vial, clear to slightly hazy
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, is the weight of G8540-10MG 10mg or 10g?
    1 answer
    1. The product SKU G8540-10MG is 10 milligram package.
      Helpful?
  4. How long it stable in media stored in 4℃?
    1 answer
    1. TS Final Answer: Classical media products containing 2 mM L-glutamine are stored at 2-8°C. These prepared solutions are assigned a shelf life of approximately 18 months. At similar or higher concentrations, in a pH range of 7.2 - 7,6, when protected from light, a similar shelf life is expected. Please see the image below to review the published stability study of L-Glutamine.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 answer
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.