Merck
D1145
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
Synonym(e):
DME, DMEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D6171D0422D7777
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Preparation Note
Ergänzung mit 0,584 g/l L-Glutamin.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jikai Zhao et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 178, 354-368 (2018-02-17)
Hippocampal synaptic plasticity is the basis of spatial memory and cognition and is strongly regulated by both testicular androgens (testosterone, T) and hippocampal estrogens (17β-estradiol, E2) converted from T by aromatase, which is inhibited by letrozole (LET), but the contribution
Tracy A O'Mara et al.
Nature communications, 9(1), 3166-3166 (2018-08-11)
Endometrial cancer is the most commonly diagnosed cancer of the female reproductive tract in developed countries. Through genome-wide association studies (GWAS), we have previously identified eight risk loci for endometrial cancer. Here, we present an expanded meta-analysis of 12,906 endometrial
Ştefan Ţălu et al.
Molecular vision, 24, 902-912 (2019-02-05)
This study aimed to quantify the three-dimensional micromorphology of the surface of the human lens capsule as a function of age. Imaging experiments were conducted on whole human lenses received from eight human cadavers (donor age range: 30-88 years). Imaging
Shinsuke Matsuzaki et al.
PloS one, 10(4), e0123578-e0123578 (2015-05-01)
Recently, accumulating reports have suggested the importance of endoplasmic reticulum (ER) stress signaling in the differentiation of several tissues and cells, including myoblasts and osteoblasts. Secretory cells are easily subjected to ER stress during maturation of their secreted proteins. Skin
Sina Naddaf Dezfuli et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 79, 647-660 (2017-06-21)
The present research was aimed at developing magnesium-matrix composites that could allow effective control over their physiochemical and mechanical responses when in contact with physiological solutions. A biodegradable, bioactive ceramic - bredigite was chosen as the reinforcing phase in the
Questions
  1. Can this media be used to culture COS-7 cell?
    1 answer
    1. Yes, Product D1145 has been cited by the following publication to culture COS-7 cells.
      Nat Commun. 2021 Jul 5;12(1):4132.
      A synthetic circuit for buffering gene dosage variation between individual mammalian cells
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226556/
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville VA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Suitability of medium for immunofluorecence applic
    Convenient formulation that allows cells grown to undergo processing for immunofluorescence imaging.