SITRAN-RO
Roche
X-tremeGENE™ siRNA-Transfektionsreagens
Polymer reagent for delivering siRNA to common cell lines
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 2,000 transfections (04476115001)
sufficient for 400 transfections (04476093001)
Verpackung
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml])
pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
transfection: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses innovative Reagens bildet einen Komplex mit siRNA sowie mit Mischungen von siRNA und Plasmid-DNA (Co-Transfektion), und transportiert die Nukleinsäuren effizient in tierische Zellen, um Gen-Silencing auszulösen. Die Transfektion wird in nur wenigen Schritten erreicht: Mischen und inkubieren Sie verdünntes Transfektionsreagens mit verdünnter siRNA und geben Sie diesen Komplex anschließen zu den Zellen. Da das X-tremeGENE siRNA-Transfektionsreagens in Gegenwart oder Abwesenheit von Serum besonders gut funktioniert und eine geringe Zytotoxizität aufweist, kann es ohne Medienwechsel eingesetzt werden. Dieses Produkt ist frei von tierischen Komponenten.
Inhalt
Lösung durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße filtriert, in Polypropylenröhrchen bereitgestellt.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Knockdown-Genexpression von mehr als 90 % in vielen verschiedenen Zelltypen.
- Maximieren Sie die Versuchsflexibilität mit einem einzelnen Reagens für siRNA- und Co-Transfektions-basierte Gen-Knockdown-Versuche.
- Erzeugen Sie aussagekräftige Ergebnisse mit einem Reagens, das eine geringe Zytotoxizität aufweist und gewährleisten Sie dadurch, dass die beobachteten zellulären Wirkungen aufgrund der transfizierten siRNA auftreten und nicht aufgrund des Transfektionsverfahrens.
- Arbeiten Sie mit oder ohne Serum. Vermeiden Sie vor oder nach der Transfektion Medienwechsel (z. B. zu serumfreiem Medium).
X-tremeGENE siRNA-Transfektionsreagens ist eine proprietäre Mischung aus Lipiden und anderen Komponenten, frei von tierischen Produkten.
Qualität
Zytotoxizitätsanalyse: HEK-293-Zellen werden in Gegenwart von Serum, ohne Medienwechsel, 72 Stunden siRNA/X-tremeGENE siRNA-Reagenskomplexen ausgesetzt. Die Zytotoxizität wird anschließend geprüft, indem die Zellen mit WST-1-Zellproliferationsreagens (Roche) analysiert werden.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokolle
X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Verwandter Inhalt
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.