Merck
Z677302
Dermatril Nitrilhandschuhe
size XXL
Synonym(e):
Disposable Nitrile Gloves, Nitrile Laboratory Gloves, disposable glove
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue gloves
blue nitrile
Größe
XXL
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
latex free
powder-free
Verpackung
pack of 100 ea (boxes of 100)
Hersteller/Markenname
KCL 740 - 11
KCL 740
L × Dicke
250 mm × 0.11 mm
Allgemeine Beschreibung
Dermatril ist ein blauer, pulverfreier Einweghandschuh aus Nitril, der ein hohes Maß an Schutz vor chemischer und bakterieller Kontamination bietet. Der Dermatril-Einweghandschuh weist außerdem eine sehr gute physische Haltbarkeit im Vergleich zu gängigen Einweghandschuhen auf.
Alle Dermatril-Einweghandschuhe werden INDIVIDUELL mit dem entsprechenden Normzeichen aus einem lebensmittelverträglichen Farbstoff auf der Innenseite markiert.
  • Antistatisch
  • Frei von allergenen Substanzen wie Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoff
  • Angeraute Fingerspitzen für einen besseren Halt
  • Umgeschlagene Manschette für leichteres Anziehen
  • CE-zertifiziert
  • Entspricht den folgenden Standards: EN 374 (Kat. III) EN 388 (Kat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Anti-static.
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
  • Roughened fingertips for better grip.
  • Rolled cuff edge for easier donning.
  • CE compliant.
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Rechtliche Hinweise
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)