Merck
82303
Pepton aus Casein, enzymatischer Aufschluss
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Pepton aus Casein, enzymatischer Aufschluss
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040102
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ~13%
nitrogen analysis
, ~0.3 AN:TN ratio
ign. residue
<17%
loss
<6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Pepton aus einem enzymatischen Aufschluss von Casein wird als Stickstoffquelle in Kulturmedien verwendet, die für die Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Bakterien und Pilzen formuliert wurden. Es ist ein raffiniertes Hydrolysat mit hoher Löslichkeit und wird als mikrobiologischer Nährstoff eingesetzt. Es ist eine reichhaltige Quelle für Aminosäuren und Peptide, die für Kulturmedien in der analytischen Mikrobiologie und in der industriellen Fermentation empfohlen werden.
Application
Pepton aus Casein kann als Supplement in Nährmedien für die folgenden Zwecke eingesetzt werden:
Bakterienkulturen für die kurzzeitige Lagerung von Bakterien
Basis für Glucose-Hefe-Pepton(GYP)-Medium
Stickstoff-Supplement im Nährmedium für Ceriporiopsis subvermispora
Nährmedium für Methylobacterium rhodesianum und Ralstonia eutropha
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)