Merck
S7795
Sigma-Aldrich
Natriumcarbonat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Größe auswählen
500 G
€ 107,00
1 KG
€ 165,00
€ 107,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 107,00
1 KG
€ 165,00
About This Item
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
Beilstein:
4154566
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 107,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH-Wert
11.2 (25 °C, 4 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumcarbonat wird gewöhnlich als Waschsoda bezeichnet. Der Solvay-Prozess erzeugt Natriumcarbonat aus Natriumchlorid und Kalk.[1] Natriumcarbonat optimiert die Vorbehandlung von Reisstroh und verbessert den Prozess der Delignifizierung.[2] Natriumcarbonat findet Verwendung bei der Extraktion von bioaktiven Metaboliten wie etwa Epoxyditerpenoiden und Alkaloiden und entfernt saure Verbindungen aus dem Extrakt.[3] Natriumcarbonat induziert in SIPSE-Verfahren (Salt-induced Phase Separation Extraktion) die Phasentrennung und verbessert die Trennung der Plasmakomponenten mit Acetonitril.[4]
Anwendung
Natriumcarbonat hat folgende Anwendungen:
  • Beenden der Enzymaktivität von α-Glucosidase mit einem Extrakt von Terminalia-Spezies[5]
  • Komponente von Carbonat/Bicarbonat-Puffer im Enzym-Immunoassay (ELISA)[6]
  • Komponente des Wachstumsmediums für Synechocystis-Stämme[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
ELISA to evaluate plasma anti-asparaginase IgG concentrations in patients with acute lymphoblastic leukemia
Wang B, et al.
Journal of Immunological Methods, 239(1-2), 75-83 (2000)
alpha-glucosidase inhibitor activity of Terminalia species
Anam K, et al.
Int. J. Pharmacol., 5(9), 277-280 (2009)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Analysis of Metals in Whole Cells, Thylakoids and Photosynthetic Protein Complexes in Synechocystis sp. PCC6803
Gandini C, et al.
Bio-protocol, 8(12), e2889-e2889 (2018)
Eduardo Isanta et al.
Water research, 80, 149-158 (2015-05-23)
Partial nitritation for a low-strength wastewater at low temperature was stably achieved in an aerobic granular reactor. A bench-scale granular sludge bioreactor was operated in continuous mode treating an influent of 70 mg N-NH4(+) L(-1) to mimic pretreated municipal nitrogenous
Artikel
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the weight of the empty container (Tare Weight) for S7795-500G, Sodium carbonate?
    1 answer
    1. This product is packaged in a wide-neck HDPE 500 mL bottle. The weight of the empty container alone is 46 grams.
      Helpful?
  4. what is the storage temperature for sodium carbonate S7795 ?
    1 answer
    1. This product may be stored at ambient temperature.