PHR1948
Natriumcarbonat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1613757
API-Familie
sodium carbonate
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 2 g
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)