Fortfahren mit
C0750
Koffein
powder, ReagentPlus®
Synonym(e):
1,3,7-Trimethylxanthin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH3)C6H4N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-362-1
Beilstein/REAXYS Number:
17705
MDL number:
€ 34,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
form
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
solubility
H2O: 15 mg/mL
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Koffein wird weitläufig als pharmakologisch aktive Substanz eingenommen. Es gehört zur Klasse der Methylxanthine. Es ist ein natürlich vorkommendes Alkaloid, das in Kaffee, Kakao und anderen Pflanzen vorkommt. Koffein könnte mit Osteoporose, kardiovaskulärem Risiko, Arrhythmie und Störungen des Magen-Darm-Trakts in Verbindung stehen. Koffein wird zur Behandlung von orthostatischer Hypotonie, bronchopulmonarer Dysplasie und Frühgeborenenapnoe eingesetzt.
Application
Koffein wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung seiner Auswirkung auf die Fluoreszenz von Petunia-Zellkernen
  • als Stimulans zur Einleitung der c-Fos-Expression bei Nagetieren
  • als Komponente von definierten Medien für die Entwicklung von Rinder-Oozyten in vitro
Biochem/physiol Actions
Caffeine is a natural stimulant that is most commonly found in coffee, tea and various other drinks. It is known for its effect on the central nervous system. It is also associated with insomnia, increased heart rate, digestive issues, creating anxiety and jitteriness. Caffeine is also associated with withdrawal symptoms like headaches, fatigue, irritability.
Features and Benefits
High purity product that can be used readily for HPLC applications along with other research applications.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Flasche nach Gebrauch sofort verschliessen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56396W222402PHR1009
Koffein certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
56396
Koffein
Koffein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1009
Koffein
description
powder, ReagentPlus®
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
anhydrous, 99%, FCC, FG
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
mp
234-236.5 °C (lit.)
mp
234-236.5 °C (lit.)
mp
234-236.5 °C (lit.)
mp
234-236.5 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142), PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
solubility
H2O: 15 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koffein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
58-08-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this cell culture grade caffeine?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. Currently, a cell culture tested caffeine product is not available. However, this item has been used successfully in cell culture applications by other researchers. Please refer to the PEER REVIEWED PAPERS section above for various publications. Please see the link below to review one example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4216694/
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How do I make a stock solution of caffeine catalog number C0750?
    1 answer
    1. The stock solutions of caffeine are prepared by dissolving the appropriate amounts of caffeine in distilled water, ethanol, methanol, or chloroform. This product is tested for solubility at 15 mg/mL in water. Please note that the choice of solvent and concentration would depend on the specific application requirements.