S6297
Natriumbicarbonat
BioXtra, 99.5-100.5%
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
99.5-100.5%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Dichte
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- McCoy′s 5A Medium zum Kultivieren der Zelllinie BCRC 60187
- Minimal Essential Medium α (MEMα) zum Kultivieren von Rattenskelettmuskel-Myoblasten
- F-12K-Medium zum Kultivieren von bioartifiziellem Pankreas
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?