Fortfahren mit
77199
Pepton, mykologisch
for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Rinderfleisch, Mykologisches Pepton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 510,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
€ 510,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine liver
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥3.8% , total nitrogen (N), ≥9%
ign. residue
≤15%
loss
≤12.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Mycological peptone is extensively used as a culture media for the isolation and cultivation of pathogenic fungi.
Application
Peptone, mycological has been used as a component in phospholipase agar plates for phospholipase assay.[1]
Biochem/physiol Actions
Peptone, mycological can be used as a component in Sabouraud dextrose agar (SDA) to prepare chromogenic media for the differentiation of Candida spp.[2]
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
689716897182450
biological source
bovine liver
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
Porcine pancreas, bovine skeletal muscle (
)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
77199-500G04061832925790