Merck
1.07229
Proteose Peptone for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Proteose peptone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-426-3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Proteose peptone, suitable for microbiology
biological source
animal
Quality Segment
form
powder
pH
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
solubility
500 g/L
bulk density
250 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
pH-value (2 %; water): 6.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Nitrogen (calculated on dried substance): ≥ 11.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c