Unterstützung erhaltenbiological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3.5% , total nitrogen (N), ≥12%
impurities
≤5% NaCl, ≤15% ash, ≤5% water
loss
≤11% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Peptone special ist ein Bestandteil von diversen Kulturmedien für anspruchsvolle Organismen. Es ist ein enzymatischer Verdau von tierischen Geweben, vorsichtig bearbeitet um eine konsistente Wachstumcharakteristik in Differenzierungsmedien zu garantieren.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?