Merck
90362
Sigma-Aldrich
Triethylammonium-phosphat -Lösung
BioXtra, 1 M in H2O
Synonym(e):
Pufferlösung 1 M pH 3.0, TEAP
Größe auswählen
100 ML
€ 84,80
500 ML
€ 303,00
€ 84,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 84,80
500 ML
€ 303,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 84,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioXtra
Form
liquid
Konzentration
1 M in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.360
pH-Wert
2.9-3.1 (25 °C)
Dichte
1.05 g/mL at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Triethylammonium-Phosphat (TEAP)-Puffer sind hocheffiziente Lösungsmittel, die für die Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-HPLC) verwendet werden können.[1]
Sonstige Hinweise
Mobile phase (15 mM) for reversed phase HPLC of amino acids, peptides and proteinscitationcitation
Mobile Phase (15 mM) für die Umkehrphasen-HPLC von Aminosäuren, Peptiden und Proteinen[2][3]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluation of triethylammonium phosphate and formate-acetonitrile mixtures as eluents for high-performance gel permeation chromatography
Rivier JE
Journal of Chromatography A, 202(2), 211-222 (1980)
M.T.W. Hearn et al.
Journal of Chromatography A, 218, 497-497 (1981)
J.E. Rivier
Journal of Liquid Chromatography, 1, 343-343 (1979)