Fortfahren mit
SML2368
(Z)-Endoxifen
≥98% (HPLC), selective estrogen receptor modulator, powder
Synonym(e):
4-Hydroxy-N-desmethyl-tamoxifen, Endoxifen, Metabolite BX, N-Desmethyl-4-hydroxytamoxifen, Z-Endoxifen
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 702,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(Z)-Endoxifen, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)C
InChI
1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24-
InChI key
MHJBZVSGOZTKRH-IZHYLOQSSA-N
Application
(Z)-Endoxifen has been used to demonstrate the lack of contribution of subventricular zone and leptomeningeal cells in a study determining the generation of neuroblasts from astrocytes.[1]
Biochem/physiol Actions
(Z)-Endoxifen (endoxifen) is an active tamoxifen metabolite generated via actions of cytochrome P450 (CYP) enzymes CYP3A4/5 and CYP2D6. Endoxifen is more potent than tamoxifen as a selective estrogen receptor modulator (SERM) both in vitro and in vivo with good pharmacokinetics and oral availability (∼80% MCF-7 tumor growth inhibition with 4-8 mg/kg/day endoxifen or 20 mg/kg/day tamoxifen in mice via p.o.). Endoxifen also exhibits 4-fold higher PKC inhibitory potency than tamoxifen and can overcome tamoxifen resistance due to cytochrome CYP2D6 polymorphism.
Orally available, active tamoxifen metabolite with higher estrogen receptor modulator (SERM) activity and anticancer efficacy both in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E8284H7904SML2837
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)