Merck
55513
Supelco
Spermin
analytical standard
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutan, Gerontin, Musculamin, Neuridin
Größe auswählen
100 MG
€ 53,90
€ 53,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 53,90
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.34
Beilstein:
1750791
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 53,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
97.0-103.0% (T)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% carbonate
≤0.5% spermidine
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-30 (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChIKey
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem./physiol. Wirkung
Gemischter NMDA-Agonist-/Antagonist an der Polyaminstelle. Spielt eine Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung, hemmt die Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Glutamatrezeptor-Agonist/-Antagonist an der Polyaminstelle. In hohen Konzentrationen (1 mM) wurden neuroprotektive Wirkungen beobachtet, bei niedrigeren Konzentrationen tritt dagegen eine Neurotoxizität auf. Verstärkt die Agonistenwirkung an der für Strychnin unempfindlichen Glycin-Stelle. Spielt eine Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung, hemmt die Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gui-Xin Ruan et al.
Molecular pharmaceutics, 11(10), 3322-3329 (2014-04-17)
The incidence of hepatic diseases continuously increases worldwide and causes significant mortality because of inefficient pharmacotherapy. Gene therapy is a new strategy in the treatment of hepatic diseases, but the disadvantages of insufficient retention in the liver and undesirable side
Anthony E Pegg et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 67(1), 113-121 (2009-10-28)
Spermine is present in many organisms including animals, plants, some fungi, some archaea, and some bacteria. It is synthesized by spermine synthase, a highly specific aminopropyltransferase. This review describes spermine synthase structure, genetics, and function. Structural and biochemical studies reveal
An activity-dependent spermine-mediated mechanism that modulates glutamate transmission.
Domenico E Pellegrini-Giampietro
Trends in neurosciences, 26(1), 9-11 (2002-12-24)
R Amendola et al.
Current cancer drug targets, 9(2), 118-130 (2009-03-12)
The natural polyamines (PA), putrescine (PUT), spermidine (SPD) and spermine (SPM) are ubiquitous constituents of eukaryotic cells. The increase of PA in malignant and proliferating cells attracted the interest of scientists during last decades, addressing PA depletion as a new
Mg-ATP binding: its modification by spermine, the relevance to cytosolic Mg2+ buffering, changes in the intracellular ionized Mg2+ concentration and the estimation of Mg2+ by 31P-NMR.
D Lüthi et al.
Experimental physiology, 84(2), 231-252 (1999-05-05)