Merck
S2876
Sigma-Aldrich
Spermin -tetrahydrochlorid
Spermine tetrahydrochloride
powder or crystals, NMDA agonist/antagonist
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin -tetrahydrochlorid
Größe auswählen
1 G
€ 71,00
5 G
€ 298,00
10 G
€ 575,00
25 G
€ 1.020,00
100 G
€ 3.340,00
€ 71,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 71,00
5 G
€ 298,00
10 G
€ 575,00
25 G
€ 1.020,00
100 G
€ 3.340,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H26N4 · 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.18
Beilstein:
3911771
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 71,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Spermin -tetrahydrochlorid, powder or crystals
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
310-311 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water, high purity: 100 mg/ml
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChIKey
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902)
Anwendung
Spermin-tetrahydrochlorid diente zur Fällung von DNA für die durchflusszytometrische Analyse von frisch gefrorenem Brustkrebsgewebe,[1] archiviertem Speicheldrüsengewebe, Nieren- und Schilddrüsentumoren[2] sowie roten Blutzellen von Hühnern.[3]
Wird für die DNA-Fällung aus salzarmen wässrigen Puffer-Lösungen benutzt .
Biochem./physiol. Wirkung
Das Polyamin Spermin stammt aus Spermidin und ist für das Zellwachstum von Eukaryoten erforderlich. Es fungiert als Regulator der Genexpression, hemmt DNA-Schäden und schützt als Fänger freier Radikale die Zellen vor Schäden.[4][5] In Proteomikstudien vermittelt Spermin die rasche Kristallisierung von DNA-bindenden Proteinen.[6]
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Neuroprotektive Wirkungen wurden bei hohen Konzentrationen (1 mM) beobachtet, während Neurotoxizität bei niedrigeren Konzentrationen beobachtet wird. Es verbessert die Agonist Wirksamkeit bei der Strychnin-insensitiven Glycinbindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Angaben zur Herstellung
Spermin-tetrahydrochlorid bildet bei einer Konzentration von 100 mg/ml in Wasser eine klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A S Jackson et al.
The British journal of nutrition, 40(3), 497-504 (1978-11-01)
1. Skinfold thickness, body circumferences and body density were measured in samples of 308 and ninety-five adult men ranging in age from 18 to 61 years. 2. Using the sample of 308 men, multiple regression equations were calculated to estimate
E Bergers et al.
Journal of clinical pathology, 49(11), 931-937 (1996-11-01)
Conflicting results have been reported concerning the prognostic value of DNA flow cytometric variables (DNA ploidy, DNA index, %S phase fraction) in breast cancer. Selection bias and differences in treatment may have contributed to these conflicting prognostic results. Differences in
J Griffith et al.
Biochemistry, 24(1), 158-162 (1985-01-01)
The RecA protein of Escherichia coli, whether pure or in a crude cell lysate, will rapidly form small crystals (microcrystals) in the presence of low concentrations of spermidine. We describe the conditions of time, pH, and polyamine concentration over which
H C Ha et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(19), 11140-11145 (1998-09-16)
The polyamines are small organic cations that are absolutely required for eukaryotic cell growth. Although their growth requirements are well established, the molecular functions of the polyamines are ill-defined. Oxidative damage to DNA by reactive oxygen species is a continual
L L Vindeløv et al.
Cytometry, 3(5), 323-327 (1983-03-01)
A new modification of our detergent technique for the preparation of nuclei for flow cytometric DNA analysis is described. The attainment of low coefficients of variation of the peaks and of quantitative staining of nuclei from different tissues was a
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review