Fortfahren mit
D22606
Cadaverin
95%
Synonym(e):
1,5-Diaminopentan, 1,5-Pentandiamin, Pentamethylendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 431,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.18
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-329-0
Beilstein/REAXYS Number:
1697256
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
InChI key
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cadaverin ist ein Diamin, das in der Hetarylierung mit Halogenpyridinen (2-Brom, 2-Iod und 3-Iod-pyridinen) zur Synthese von N,N′-Dipyridinyldiamin-Derivaten in Gegenwart von Cul-2-isobutyrylcyclohexanon als Katalysator eingesetzt werden kann. Es kann auch zur Synthese eines Poly-Imidazolium-Polymers mit hoher Wärmestabilität eingesetzt werden, indem es mit Essigsäure, Pyruvaldehyd und Formaldehyd durch eine modifizierte Debus-Radziszewski-Reaktion umgesetzt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33211C856133220
description
95%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
~98%
description
≥99.0% (AT)
assay
95%
assay
≥97.0% (GC)
assay
~98%
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.), 0.869 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
bp
178-180 °C (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
14-16 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
mp
260-262 °C (lit.)
mp
~260 °C (dec.), 260-262 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadaverin
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this product soluble in water or DMSO? and any information on the pH?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid that is completely miscible in water. The solubility in DMSO has not been determined. No published pH value is reported; literature indicates pKa values around 10.25 and 9.13. Aqueous solutions are alkaline in a concentration-dependent manner. Reference data show solubility in water and ethanol (alcohols) and in common polar solvents.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf