Fortfahren mit
S4264
Spermin
suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutan, Gerontin, Musculamin, Neuridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.34
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-754-2
Beilstein/REAXYS Number:
1750791
MDL number:
€ 71,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
product line
BioReagent
assay
≥96%
form
semisolid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Application
Spermin wurde verwendet:
  • im Puffer, zum Austausch der divalenten Kationen im MgSO4-Protokoll für die Stabilisierung der Chromosomenintegrität
  • bei der Herstellung von modifizierten Glimmeroberflächen aus frisch gespaltenen Glimmeroberflächen
  • zur Untersuchung seiner Auswirkung auf das Überleben von Mäusen mit Sepsis und zur Abschätzung der Rolle von Spermin bei tödlichen systemischen Entzündungskrankheiten
Biochem/physiol Actions
Gemischter NMDA-Agonist-/Antagonist an der Polyaminstelle. Spielt eine Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung, hemmt die Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Glutamatrezeptor-Agonist/-Antagonist an der Polyaminstelle. In hohen Konzentrationen (1 mM) wurden neuroprotektive Wirkungen beobachtet, bei niedrigeren Konzentrationen tritt dagegen eine Neurotoxizität auf. Verstärkt die Agonistenwirkung an der für Strychnin unempfindlichen Glycin-Stelle. Spielt eine Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung, hemmt die Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Spermin bildet zusammen mit Putrescin und Spermidin eine Familie von Polyaminen (Polykationen), die für Wachstum und Überleben der überwiegenden Mehrheit lebender Zellen erforderlich sind. Polyamine interagieren mit negativ geladenen Molekülen wie Proteoglykanen, Glykoproteinen und Nukleinsäuren (DNA und RNA). Biogene Polyamine modulieren die Proteinsynthese auf verschiedenen Ebenen. Diese Wirkung erklärt sich möglicherweise durch die Fähigkeit der Polyamine, an die Sekundärstruktur von tRNA, mRNA und rRNA zu binden und diese zu beeinflussen. Spermin trägt auch zur Stabilisierung der Helixstruktur der Nukleinsäure und der Konformation von Glykoproteinen wie Histonen bei. Spermin und Spermidin sin Bestandteil verschiedener Transfektionsprotokolle für Nukleinsäuren.
Gemischte NMDA-Glutamatrezeptor-Agonisten/-Antagonisten an der Polyaminstelle. In hohen Konzentrationen (1 mM) wurden neuroprotektive Wirkungen beobachtet, bei niedrigeren Konzentrationen tritt dagegen eine Neurotoxizität auf. Verstärkt die Agonistenwirkung an der für Strychnin unempfindlichen Glycin-Stelle. Spielt eine Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung, hemmt die Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S32568559055513
Spermin analytical standard
Supelco
55513
Spermin
description
suitable for cell culture, BioReagent
description
≥97%
description
≥99.0% (GC)
description
analytical standard
assay
≥96%
assay
≥97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
semisolid
form
-
form
crystalline (chunks)
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermin
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)