Fortfahren mit
S0266
Spermidin
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥98%
Synonym(e):
1,8-Diamino-4-azaoctan, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 790,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-689-0
Beilstein/REAXYS Number:
1698591
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid or liquid
€ 73,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
solid or liquid
mol wt
145.25 (AMU)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChI key
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Spermidine belongs to the natural polyamines, that are found in chloroplasts and in bacterial or eukaryotic cells.
Application
Spermidine is suitable for use in molecular biology buffers and for precipitation of DNA >100 bp in length. It was used to deliver DNA in plants and mammalian cells by particle bombardment technique.
Spermidine has been used in the preparation of gold beads and as a component in nuclei isolation buffer (NIB).
Biochem/physiol Actions
Hemmt die neuronale Stickoxidsynthase (nNOS). Bindet und fällt DNA aus; kann zur Aufreinigung von DNA-Bindungsproteinen verwendet werden. Stimuliert die T4-Polynukleotidkinaseaktivität.
Hemmt die neuronale Stickoxidsynthase (nNOS). Bindet und fällt DNA aus; stimuliert die T4-Polynukleotidkinaseaktivität.
Spermidine helps to maintain the proper activity of gene expression. This polyamine plays a key role in intermediate metabolism. It also serves as an inhibitor of the acetyl transferase activity of E1A-associated protein p300 (EP300). Spermidine participates in cell growth.
Disclaimer
Für eine sterile Lösung soll die Lösung steril-filtriert und nicht autoklaviert werden. Spermidin deaminiert mit der Zeit; Lösungen tiefgekühlt lagern. Regelmässig frische Lösungen zubereiten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85558S262649761
Spermidin analytical standard
Supelco
49761
Spermidin
description
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥98%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
description
≥99% (GC)
description
analytical standard
form
solid or liquid
form
-
form
solid or liquid (clear)
form
-
assay
≥98%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC), ≥97.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable, ChIP: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
mol wt
145.25 (AMU)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermidin
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can the reconstituted S0266 solution, which has been sitting at room temperature for 3 months, still be used in CUT&Tag assays to stabilize nuclei? Also, how can the integrity of spermidine be tested? If there's no more spermidine available to test the solution, should more be purchased?
    1 answer
    1. The integrity of Spermidine can be verified by Gas chromatography. The following publication may be of interest for protocol reference on Gas chromatography analysis of Spermidine.
      1. J Mass Spectrom. 2009 Aug;44(8):1203-10. doi: 10.1002/jms.1597.
      2. A quantitative GC-MS method for three major polyamines in postmortem brain cortex, PMID: 19514045
      Helpful?
  2. What is the solvent that spermidine is dissolved in?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted in a solvent. However, to further dilute this product, it is recommended to use water at 50 mg/mL water.
      Helpful?
  3. How to store S0266-5G? which comes as liquid and what is the molaritty of it? which solvent to use to dilute it?
    1 answer
    1. This product can be stored in room temperature in its original format. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported on the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.925 g/mL and a molecular weight of 145.25 g/mol. The minimum purity is 98%, so the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 6.2M (98%) to 6.4M (100%).
      Molarity=Density x 1000 x Purity/MW
      This product is supplied as a liquid or solid. A stock solution can be made by dissolving 1.45g in 10mL of water followed by sterile filtration with a 0.22um filter.
      Helpful?
  4. How to store S0266-1G which comes as liquid? alliquoted and store at -20C? How long it can be stored at this condition?
    1 answer
    1. Solutions should be stored as single-use aliquots at -20 ºC for no more than one month.
      Helpful?
  5. How frequently should new solutions be made?
    1 answer
    1. A stock solution can be made by dissolving 1.45g in 10mL of water followed by sterile filtration with a 0.22um filter. Solutions should be stored as single-use aliquots at -20 ºC for no more than one month.
      Helpful?
  6. Is this a spermidine solution or a neat liquid, and what is the concentration?
    1 answer
    1. Based on a density of 0.925 g/mL and a molecular weight of 145.25, this neat liquid has an effective molarity of 6.4 M.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.