Fortfahren mit
17248
N-Decanoyl-DL-homoserin-lacton
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Decanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
€ 164,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.35
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1644700
MDL number:
€ 164,25
Listenpreis€ 219,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Decanoyl-DL-homoserin-lacton, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
111-114 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TZWZKDULKILUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Induziert die Expression von Violacein in einer Chromobacterium violaceum-Mutante, die kein Homoserinlacton produziert (Lit. K.H. McClean et al. Microbiology 143, 3703 (1997)
Biochem/physiol Actions
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes; N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
563954455851086
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
mp
111-114 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)