Fortfahren mit
62971
Lysozym aus Hühnereiweiss
powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
Synonym(e):
Mucopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,20
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.22
EC Number:
235-747-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
70000-140000 U/mg
Biological source:
chicken egg white
€ 88,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder (crystalline)
specific activity
70000-140000 U/mg
mol wt
single-chain 14.3 kDa, Mr ~14600
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for cell lysis
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
Enzym bricht die Zellwände von Bakterien, wird verwendet um Sphäroplasten vorzubereiten.
Biochem/physiol Actions
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben.
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben. Gram-negative Bakterien sind auf Grund einer äußeren Membran und eines geringeren Peptidoglycan-Anteils weniger anfällig. Allerdings können diese Zellen in Gegenwart von EDTA, welches Chelate mit Metallionen in der äußeren bakteriellen Membran bildet, hydrolysiert werden.
Das Enzym ist über einen breiten pH-Bereich aktiv (6.0 bis 9.0). Bei pH 6.2 wird eine maximale Aktivität über einen größeren Ionenstärken-Bereich (0.02 bis 0.100 M), verglichen mit pH 9,2 (0.01 bis 0.06 M), beobachtet.
Other Notes
1 Einheit (U) entspricht der Menge an Enzym, welche bei einem pH-Wert von 7,0 und einer Temperatur von 25 °C die Absorption bei 450 nm pro Minute um 0,001 verringert (Micrococcus luteus, ATCC 4698, als Substrat).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62970L6876L7773
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
specific activity
70000-140000 U/mg
specific activity
~100000 U/mg
specific activity
≥39,000 units/mg protein
specific activity
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
-
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysozym aus Hühnereiweiss
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
62971-50G-F04061835570645
62971-10G-F04061835570638
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Assay and Purity of the product?
    1 answer
    1. This product has been discontinued and is no longer available. Other lysozyme products are available and may be tested for purity as well as activity. The information available would be product dependent.
      Helpful?
  2. From which buffer was the product lyophilized?
    1 answer
    1. This product is purified by ion-exchange and dialyzed to remove salt. It is 3X crystallized first in KCl and then in NaCl in its final stage.