Merck
L3790
Sigma-Aldrich
Lysozym aus Hühnereiweiss
10 mg/mL
Synonym(e):
Mucopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.56
Biologische Quelle
chicken egg white
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
single-chain 14.3 kDa
Konzentration
≥400000 units/mL
10 mg/mL
Methode(n)
cell based assay: suitable
Eignung
suitable for cell lysis
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
chicken ... LYZ(396218)
Allgemeine Beschreibung
Lysosyme is an enzyme found in egg white that breaks down the cell walls in bacteria enhancing the efficiency of DNA and protein extraction.
Anwendung
Enzym bricht die Zellwände von Bakterien, wird verwendet um Sphäroplasten vorzubereiten.
Suitable for the purification of both DNA and protein from bacteria.
Biochem./physiol. Wirkung
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben.
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben. Gram-negative Bakterien sind auf Grund einer äußeren Membran und eines geringeren Peptidoglycan-Anteils weniger anfällig. Allerdings können diese Zellen in Gegenwart von EDTA, welches Chelate mit Metallionen in der äußeren bakteriellen Membran bildet, hydrolysiert werden.
Das Enzym ist über einen breiten pH-Bereich aktiv (6.0 bis 9.0). Bei pH 6.2 wird eine maximale Aktivität über einen größeren Ionenstärken-Bereich (0.02 bis 0.100 M), verglichen mit pH 9,2 (0.01 bis 0.06 M), beobachtet.
Eignung
Tested for suitability with CelLytic B in protein extraction from bacteria.
Einheitendefinition
One unit will lyse 0.4 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 8.0 at 37 °C.
Physikalische Form
Ready to use solution:10 mg/mL lysozyme in 25 mM sodium acetate pH 4.5 with 50% glycerol.
Solution in 50% glycerol, 25 mM Sodium Acetate
Rechtliche Hinweise
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phase-sensitive spatially-modulated surface plasmon resonance polarimetry for detection of biomolecular interactions
Patskovsky,S et al.
Sens. Actuators, 133 (2), 628-631 (2008)
Michael G Drage et al.
Cellular immunology, 258(1), 29-37 (2009-04-14)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) signals through Toll-like receptor 2 (TLR2) to regulate antigen presenting cells (APCs). Mtb lipoproteins, including LpqH, LprA, LprG and PhoS1, are TLR2 agonists, but their co-receptor requirements are unknown. We studied Mtb lipoprotein-induced responses in TLR2(-/-), TLR1(-/-)
Daimon P Simmons et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(4), 2405-2415 (2010-07-28)
Dendritic cells (DCs) cross process exogenous Ags and present them by class I MHC (MHC-I) molecules to CD8(+) T cells specific for Ags from viruses and bacteria such as Mycobacterium tuberculosis. Unmethylated CpG DNA signals through TLR9 to induce type
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
Patricia Chastagner et al.
EMBO molecular medicine, 12(12), e12025-e12025 (2020-11-13)
Tau accumulation in the form of neurofibrillary tangles in the brain is a hallmark of tauopathies such as Alzheimer's disease (AD). Tau aggregates accumulate in brain regions in a defined spatiotemporal pattern and may induce the aggregation of native Tau
Protokolle
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.