Fortfahren mit
L0289
Lysozyme Biotin-Caproyl
lyophilized powder, >20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 567,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
€ 567,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
storage temp.
2-8°C
General description
Contains approx. 3-5 moles biotin to one mole of lysozyme.
Biochem/physiol Actions
Total activity of conjugate against immobilized avidin >90%
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium chloride.
Other Notes
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L4919L840262970
specific activity
>20,000 U/mg (Activity of lysozyme used for congugation.)
specific activity
≥40,000 units/mg protein
specific activity
≥100,000 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
~100000 U/mg
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)