Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,30 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 254,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Specific activity:
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
Biological source:
chicken egg white
€ 65,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
chicken egg white
description
RTECS - OL5989000
Merck USA index - 14, 5640
form
lyophilized solid
specific activity
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell based assay: suitable
color
off-white
solubility
cold water: 5 mg/mL, aqueous buffer: soluble
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
General description
Natives Lysozym aus Hühnereiweiß. Hydrolysiert β;1,4-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure (2-Acetamido-2-desoxy-3-O-[1carboxymethyl]-glucopyranose) und N-Acetyl-Glucosamin-Resten in Chitin. Hydrolysiert auch β;1,4-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetylglucosamin-Resten in Peptidoglykanen. Hemmt die biologische Aktivität von Lipopolysacchariden aus parodontopathischen Bakterien.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 3 Tage und bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Eine Shugar-Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °;C und einem pH-Wert von 6,2 eine Abnahme der Absorbanz um 0,001 bei 450 nm pro Minute aufgrund einer Lyse von Micrococcus luteus verursacht.
Ito, H.O., et al. 1997. J. Periodontal Res. 32, 295.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?