Fortfahren mit
62970
Lysozym aus Hühnereiweiss
dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
Synonym(e):
Mucopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
235-747-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~100000 U/mg
Biological source:
chicken egg white
€ 60,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder
quality
dialyzed, lyophilized
specific activity
~100000 U/mg
mol wt
single-chain 14.3 kDa, Mr ~14600
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for cell lysis
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
Lysozym aus Hühnereiweiß wurde verwendet:
  • als Standard in kleinwinkligen Neutronenstreuexperimenten und in der Infrarot-Extinktionsspektroskopie
  • als Bestandteil des Zelllysepuffers
  • in Proteinkristallisationsexperimenten
Enzym bricht die Zellwände von Bakterien, wird verwendet um Sphäroplasten vorzubereiten.
Biochem/physiol Actions
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben.
Lysozym hydrolysiert β(1→4)-Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Peptidoglycan und zwischen N-Acetyl-D-Glucosamin-Resten in Chitodextrin. Gram-positive Zellen sind sehr anfällig für diese Hydrolyse, da ihre Zellwände einen hohen Peptidoglycan-Anteil haben. Gram-negative Bakterien sind auf Grund einer äußeren Membran und eines geringeren Peptidoglycan-Anteils weniger anfällig. Allerdings können diese Zellen in Gegenwart von EDTA, welches Chelate mit Metallionen in der äußeren bakteriellen Membran bildet, hydrolysiert werden.
Das Enzym ist über einen breiten pH-Bereich aktiv (6.0 bis 9.0). Bei pH 6.2 wird eine maximale Aktivität über einen größeren Ionenstärken-Bereich (0.02 bis 0.100 M), verglichen mit pH 9,2 (0.01 bis 0.06 M), beobachtet.
Other Notes
1 Einheit entspricht der Menge an Enzym, welche die Extinktion bei 450 nm bei einem pH-Wert von 7,0 und 25°C je Minute um 0,001 reduziert (Micrococcus luteus, ATCC 4698, als Substrat)
Suitable for the hydrolysis of bacterial cell walls, mucopolysaccharides, mucopolypeptides or chitin; degradability of L. lactis subsp. cremoris H2 cell walls.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62971L7773L4919
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
-
biological source
chicken egg white
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
-
specific activity
~100000 U/mg
specific activity
70000-140000 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥40,000 units/mg protein
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
form
powder
form
powder (crystalline)
form
powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysozym aus Hühnereiweiss
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the best working buffer for this enzyme? And what is the maximal concentration it can be resuspended?
    1 answer
    1. For Enzymatic Activity testing, this product is reconstituted at 1000 units/mL in 60 mM KH2PO4 containing 17 mM NaCl, pH 7.0. This enzyme is active over a broad pH range (6.0–9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02–0.100 M) than at pH 9.2 (0.01–0.06 M). Other sources report, in crystallization studies, Sodium Acetate buffer, pH 4.5 – 4.7 has been used to prepare solutions at a concentration range of 100 – 250 mg/mL. Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12917727/
      Helpful?
  2. can it be resuspended in water?
    1 answer
    1. Yes, this product can be reconstituted in water at a concentration of 10 mg/ml.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.