Fortfahren mit
SCT108
BioTracker 655 Zytoplasmamembran-Farbstoff, rot
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Lipophile Carbocyanin-Farbstoffe werden häufig zum Markieren von Neuronen in Gewebe mittels retrograder Markierung und für die Membranmarkierung in einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt. Die Farbstoffe fluoreszieren in der wässrigen Phase nur schwach, sind jedoch in den Lipid-Doppelschichten stark fluoreszierend. Die Färbung ist äußerst stabil, weist nur eine geringe Toxizität auf und da der Farbtransfer zwischen den Zellen äußerst gering ist, eignen sich diese Farbstoffe für die langfristige Zellmarkierung und für Verfolgungsstudien. Beim Färben von lebenden Zellen markieren die Farbstoffe die Plasmamembranen und werden in die endozytischen Kompartimente aufgenommen. Die Zellen können vor oder nach der Färbung fixiert werden, wobei die Permeabilisierung das Färbemuster beeinträchtigt.
Anders als bei PKH-Farbstoffen wird für BioTracker Zytoplasmamembran-Farbstoffe kein kompliziertes hzpoosmotisches Markierungsprotokoll erfordert. Hierbei handelt es sich um gebrauchsfertige Farbstoffzufuhrlösungen, die direkt in normales Kulturmedium gegeben werden können, um suspendierte oder adhärente Zellen in der Kultur zu markieren.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 644 nm
Emission: 665nm
Application
Der lipophile Carbocyanin-Membranfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen eignet sich für die langfristig fluoreszierende Zellmarkierung sowie für Zellverfolgungsstudien.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker 655 Zytoplasmamembran-Farbstoff, rot, bei 2–8 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 644 nm
Emission: 665 nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can the dye stay in the culture media after addition or does the media need to be exchanged? Do you have any indication of how viability is affected when the dye remains in the media vs when media is exchanged?
    1 answer
    1. The dye does not substantially affect cell viability and is considered non-toxic. Determining the optimal dye incubation time for specific cells is necessary. Please see the staining protocol on the website under View all Documentation-> More Documents-> Data sheets. The dye primarily localizes to cell surface membranes shortly after staining. In live cells, the stained membranes become internalized by endocytosis, resulting in primarily intracellular staining over the course of a few hours in culture.
      Helpful?
  2. Can this product be used to bind to cell membrane of human smooth muscle cells?
    1 answer
    1. This product is a lipophilic carbocyanine membrane dye, it is not species-specific. This compound is not tested specifically with human smooth muscle, however, there is no reason to suspect that this material would not be suitable.
      Please see the links below to review additional publications that may be helpful:
      Histochemistry 1992 May;97(4):329-33. doi: 10.1007/BF00270034. PMID: 1618647 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1618647/
      ACS Omega 2020, 5, 20, 11829–11835 https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01416 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c01416
      Please see the link below to review additional product information on the BioTracker Live Cell Stains and Dyes:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/imaging-analysis-and-live-cell-imaging/organelle-dyes-and-stains