Fortfahren mit
SCT144
BioTracker 488 Lipidröpfchenfarbstoff, grün
Live cell imaging dye that rapidly stains lipid droplets with no wash steps and minimal background staining of other cellular membranes or organelles.
Synonym(e):
Live cell imaging probe, Live cell lipid imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
125 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 435,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Lipide sind fundamentale Zellbausteine, die in den Zellen eine wichtige Rolle spielen. Lipide sind Hauptbestandteile der Plasmamembran und anderer Zellkompartimente, darunter die Kernmembran, das endoplasmatische Retikulum, der Golgi-Apparat und Transportvesikel wie Endosome und Lysosome. Intrazelluläre Lipidtröpfchen sind zytoplasmische Organellen, die an der Speicherung und Regulierung von Triglyceriden und Cholesterinestern beteiligt sind. Lipide werden mit verschiedenen Krankheiten, wie Herz-, Gefäß- und neurologischen Erkrankungen, in Verbindung gebracht.
BioTracker Lipidfarbstoffe dienen zum schnellen Färben von Lipidtröpfchen in lebenden oder fixierten Zellen ohne Waschschritt und mit minimaler Hintergrundfärbung der Zellmembranen oder anderer Organellen. Nach der Färbung können die Zellen auch fixiert und permeabilisiert werden.
BioTracker 488 Lipidfarbstoff, grün, weist bei ca. 430 nm eine Exzitation auf, kann aber ebenso gut bei 405 nm oder 488 nm erregt werden. In Zellen färbt es die Lipidtröpfchen mithilfe des FITC-Detektionskanals hellgrün fluoreszierend.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 427 nm
Emission: 585 nm
Application
Farbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen zum schnellen Färben von Lipidtröpfchen ohne Waschschritte und mit minimaler Hintergrundfärbung anderer Zellmembranen oder Organellen.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssigkeit, erhältlich als 1000X-Lösung in DMSO
Preparation Note
BioTracker 488 Lipidfarbstoff, grün, bei 2–8 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 427 nm
Emission: 585 nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT120SCT136SCT135
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are there any solutions for the high background issue experienced when using the product with heart tissue cells?
    1 answer
    1. The high background issue could be due to the use of antifade, which is not recommended. Instead, it's suggested to use PBS as the mounting medium and nail polish as the coverslip sealant. Additionally, using other mounting media such as EverBrite™ or FluoroShield™ may impact staining patterns, so it's important to consider the recommended mounting methods to avoid issues with signal intensity and staining patterns.
      Helpful?
  2. Is BioTracker 488 Green Lipid Dye (SCT144) toxic for the cells? Can they be monitored for extra time after staining? How long does the stain last in this case?
    1 answer
    1. No cytotoxicity of this dye has been observed with incubation periods of up to 24 hours. Cytotoxicity beyond the 24-hour incubation period has not been studied. Suitability for extended incubation times would have to be determined by the end user.