Fortfahren mit
SCT085
BioTracker-MemBright-640-Lebendzellfarbstoff
Synonym(e):
Lebendzellbildgebungssonde, Membransonde für Lebendzellen, Tiefrot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
observed mol wt 1396.4 kDa
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
cooler
storage temp.
−20°C
General description
Der Lebendzellfarbstoff BioTracker-Membright-640 ist eine Fluoreszenzsonde zum “Einschalten”, die im fernroten Spektrum zur Bildgebung der Plasmamembranen lebender Zellen aktiv wird.
Spezielle Sonden für die Plasmamembran sind elementare Werkzeuge zur Markierung von Zellgrenzen. Membright-Sonden verwenden einen einzigartigen Mechanismus, der in einem selbstlöschenden Nanopartikelstatus vorhanden ist. Bei Kontakt und Ausbreitung innerhalb der Zellmembran wird die Sonde fluorogen und zeigt ein bemerkenswert hohes Verhältnis von Signal zu Hintergrund. Diese Lebendzell-Membransonden sind mit der Zweiphotonen-Bildgebung, der superauflösenden Mikroskopie, kompatibel und können in lebenden oder fixierten Zellen verwendet werden. Durch ihre außergewöhnliche Photostabilität und fehlende Zytotoxizität sind Membright-Sonden optimal für langfristige Bildgebungsuntersuchungen. Die wichtigsten Eigenschaften dieser Plasmamembransonden erlauben den Einsatz in einem breiten Spektrum von Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen und in der Durchflusszytometrie.
Spektrale Eigenschaften
Fluoreszenzbilder, erhalten durch λex = 640 nm und einen Emissionsbereich von 640-800 nm.
Referenz:
Collot M et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience. Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
Application
Reinheit: > 98 % durch HPLC, HNMR, LC-MS und Elementaranalyse.
Features and Benefits
Fernrot fluoreszierende Sonde für effiziente, selektive Markierung der Plasmamembran in lebenden Zellen. Geeignet für die superauflösende Mikroskopie.
Physical form
Blaue Lösung
Preparation Note
Langfristig bei -20 °C und lichtgeschützt lagern.
Other Notes
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen, Durchflusszytometrie
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT120SCT144SCT244
description
-
description
Live cell imaging green nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
description
Live cell imaging dye that rapidly stains lipid droplets with no wash steps and minimal background staining of other cellular membranes or organelles.
description
-
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, cell based assay: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
shipped in
cooler
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration of membright 640? The only info I have is that it is 50 microliters. Publications use it at 200 nM (final concentration).
    1 answer
    1. The presentation is 200 µmol blue solution in 50 µL DMSO.