Fortfahren mit
SCT109
BioTracker 400 Blau-Farbstoff für zytoplasmische Membran
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonym(e):
Live cell imaging probe, Live cell membrane dye
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
Lipophile Carbocyanin-Farbstoffe werden häufig zum Markieren von Neuronen in Gewebe mittels retrograder Markierung und für die Membranmarkierung in einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt. Die Farbstoffe fluoreszieren in der wässrigen Phase nur schwach, sind jedoch in den Lipid-Doppelschichten stark fluoreszierend. Die Färbung ist äußerst stabil, weist nur eine geringe Toxizität auf und da der Farbtransfer zwischen den Zellen äußerst gering ist, eignen sich diese Farbstoffe für die langfristige Zellmarkierung und für Verfolgungsstudien. Beim Färben von lebenden Zellen markieren die Farbstoffe die Plasmamembranen und werden in die endozytischen Kompartimente aufgenommen. Die Zellen können vor oder nach der Färbung fixiert werden, wobei die Permeabilisierung das Färbemuster beeinträchtigt.
Anders als bei PKH-Farbstoffen wird für BioTracker Zytoplasmamembran-Farbstoffe kein kompliziertes Hypoosmose-Markierungsprotokoll benötigt. Hierbei handelt es sich um gebrauchsfertige Farbstoffzufuhrlösungen, die direkt in normales Kulturmedium gegeben werden können, um suspendierte oder adhärente Zellen in der Kultur zu markieren.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 366 nm
Emission: 441nm
Application
Der lipophile Carbocyanin-Membranfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen eignet sich für die langfristig fluoreszierende Zellmarkierung sowie für Zellverfolgungsstudien.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker 400 Zytoplasmamembran-Farbstoff, Blau, bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 366 nm
Emission: 441nm
Other Notes
1. 1 Fläschchen mit 250 µl Zellmarkierungslösung (CS224586)
2. 1 Fläschchen mit 250 µl Ladepuffer (CS224587)
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT107SCT112SCT113
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. After the staining, I am planing to culture the cells about a week and do imaging. For how many days would the cells be stained? After the cell division, would the flouresence be approximately halved and would both cells be florescent?
    1 answer
    1. BioTracker™ Membrane Dyes are lipophilic carbocyanine dyes. Lipophilic carbocyanine dyes have been used to stain neuronal cells in culture for several weeks, and in vivo for up to a year. The dyes do not appreciably affect cell viability and do not readily transfer between cells with intact membranes, allowing cell migration and tracking studies in mixed populations. The stability of labeling may vary between cell types, depending on rates of membrane turnover or cell division. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/258/959/sct109ds.pdf
      Helpful?
  2. Hi, How necessary is placing the coverslip or chamber slide in a humidity chamber? I tried staining adherent cells in a glass bottom dish following the steps excluding the humidity chamber and was unable to get clear results.
    1 answer
    1. Placing the coverslip or chamber slide in a humidity chamber is necessary to help maintain a moist environment during the staining process. It helps to prevent the drying out of the cells and the staining medium, allowing for better diffusion and interaction between the labeling solution and the cells.
      Helpful?
  3. Does it stain bacterial membrane?
    1 answer
    1. This product is a lipophilic carbocyanine dye intended for use in plasma membranes and cells. The uptake is dependent on the lipid bilayer. It is not tested for the suitability of bacterial membrane, however given the make up of the bacterial cell wall it is unlikely.
      Helpful?
  4. Is this dye compatible to image live migrating HL60 cells?
    1 answer
    1. This product is suitable for live cell imaging. The HL60 cell line has not been specifically tested, however there is no reason to expect it will not work. While this stain is markely more photostable that DAPI and other similar dyes, the retention time has not been determined. The addition of verapimil is recommended to improve retention time. See the link below for the product data sheet. The protocol can be found on page 2.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/258/959/sct109ds.pdf