Fortfahren mit
3GPHSKB
Roche
KAPA3G Plant-PCR-Kit
Synonym(e):
PCR, Pflanzen-PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 723,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 250 reactions, 50 μL sufficient for 250 reactions (KK7251), sufficient for 500 reactions, 50 μL sufficient for 500 reactions (KK7252)
shelf life
≤12 mo.
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included: no, hotstart: no
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
KAPA3G Plant-PCR-Kits werden für die PCR pflanzlicher DNA entwickelt, wobei entweder aufgereinigte DNA oder durch Rohextraktionsmethoden hergestellte DNA (Rohproben-DNA) verwendet wird. Außerdem kann das KAPA3G Plant-PCR-Kit zur Amplifikation von DNA aus Pflanzenmaterial verwendet werden, das der PCR direkt hinzugefügt wird (Direkt-PCR). Das KAPA3G Plant-PCR-Kit enthält KAPA3G-DNA-Polymerase, ein neuartiges Enzym der dritten Generation (3G), das mittels eines gerichteten Evolutionsprozesses für eine verbesserte Toleranz gegenüber gängigen pflanzlichen PCR-Inhibitoren wie Polyphenolen und Polysacchariden entwickelt wurde. Die KAPA3G Plant-PCR-Kits wurden hinsichtlich einer schnellen und effizienten Amplifikation von Pflanzen-DNA aus Rohproben, von DNA-haltigen Verschleppungsinhibitoren aus Rohextraktionsmethoden und von aufgereinigter DNA optimiert.
KAPA3G-Pflanzen-DNA-Polymerase ist eine Mischung aus gentechnisch veränderter KAPA3G-DNA-Polymerase der Familie A und modifizierter DNA-Polymerase der Familie B. Die Enzymmischung wird mit firmeneigenen Antikörpern kombiniert, um die Enzyme vor dem ersten Denaturierungsschritt zu inaktivieren. Die Genauigkeit der KAPA3G-Pflanzen-DNA-Polymerase ist 4–10 Mal höher als die der Wildtyp-Taq.
Application
Das KAPA3G Plant PCR Kit wird eingesetzt für:
  • Amplifikation von Fragmenten in Größen von bis zu 5 kb aus aufgereinigter Pflanzen-DNA, die mit kommerziellen Kits oder Cetyltrimethylammoniumbromid(CTAB)-basierten Methoden extrahiert wurde
  • Direkte Polymerasekettenreaktion (PCR) aus Blattscheiben, Saatgutproben und anderen Arten von Pflanzengewebe
  • PCR aus Rohpflanzen-DNA-Extrakten, hergestellt aus Blatt- bzw. Saatgutmaterial
  • Amplifikation von 16SrRNA
  • Ultraschneller Reverse-Transkriptase(RT)-PCR-Assay in Echtzeit
Features and Benefits
Schlüsselmerkmale des KAPA3G Plant-PCR-Kits sind unter anderem:
  • Fast-PCR-Direkt von Pflanzengeweben wie Blattscheiben, Saatgut und Rohpflanzenextrakten.
  • Optimierte Arbeitsschritte für transgenes Screening.
  • Verbesserte PCR-Erfolgsquoten und Reproduzierbarkeit.
  • Effiziente Amplifikation langer und schwieriger Targets von allen Probenarten.
Amplifikation von langen Targets aus Rohproben und aufgereinigter DNA:
  • Amplifikation von Fragmenten von bis zu 5 kb aus aufgereinigter DNA und Rohproben
  • Hohe Ausbeute und Spezifität mit aufgereinigter DNA und Rohproben
Anwenden der Direkt-PCR-Methode aus einer Vielzahl von Pflanzenspezies und Gewebetypen:
  • Direkt-PCR mit Blattscheibe oder Saatgut als Template
  • Keine zeitaufwändigen DNA-Extraktionen erforderlich
Optimierung der Arbeitsschritte und Verkürzung der Verarbeitungszeiten:
  • Durchführung einer PCR erfordert nur die Hälfte der Zeit, die bei wildtypischen Enzymen benötigt wird
  • Die Notwendigkeit zeitaufwändiger
DNA-Extraktionen entfällt; verbesserte Erfolgsquoten mit neuartigem Rohproben-Pflanzen-PCR-Arbeitsschritt:
  • Verwendung eines Extraktionspuffers zur Vorbereitung von Rohextrakten für Plant-PCR in nur 5 Minuten
  • Hohe Erfolgsquoten auch mit den anspruchsvollsten Probenarten
Einige Anmerkungen:
  • KAPA3G Plant-DNA-Polymerase toleriert pflanzliche PCR-Inhibitoren und kann Rohextrakte und Pflanzenmaterial von aufgereinigter DNA amplifizieren.
  • Optimierung der Reaktionsbedingungen mithilfe aufgereinigter DNA, bevor eine Direkt- oder Rohproben-PCR versucht wird.
  • Für eine Direkt-PCR ist ein Probenahmenwerkzeug zu verwenden, sodass die Menge des der Reaktion zugegebenen Pflanzenmaterials kontrolliert werden kann. Die Verwendung übergroßer Mengen von Rohpflanzenmaterial ist eine Hauptursache für das Scheitern einer Direkt-PCR-Reaktion.
  • Für eine Rohproben-PCR ist mit einer kleinen Menge von Pflanzenmaterial im Extraktionspuffer ein Roh-DNA-Extrakt herzustellen (siehe Abschnitt 3: Rohproben-PCR); pro 50-μL-Reaktion ist 1 μL zu verwenden.
  • KAPA Plant-PCR-Puffer enthält MgCl2 (1,5 mM bei 1X) und dNTPs (je 0,2 mM bei 1X). Zu Optimierungszwecken wird MgCl2(25 mM) separat bereitgestellt.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4°C aufbewahrt werden. Die Langzeitaufbewahrung sollte bei -20 °C erfolgen.
Analysis Note
Jede Charge der KAPA3G Plant DNA-Polymerase enthält nachweislich <2 % kontaminierendes Protein (Agilent Protein 230 Assay). KAPA3G Plant-PCR-Kits werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, sind frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2GRKB2GFNTKBXNAP
description
-
description
-
description
with dNTPs
description
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart: no
feature
Fast PCR, Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart: no
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
input
crude DNA
input
crude DNA
input
purified DNA
input
crude DNA
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
usage
sufficient for 250 reactions, sufficient for 500 reactions, 50 μL sufficient for 250 reactions (KK7251), 50 μL sufficient for 500 reactions (KK7252)
usage
sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA3G Plant DNA Polymerase 2.5 U/μL
  • KAPA Plant PCR Buffer (2X) contains MgCl2 and dNTPs
  • MgCl2 25 mM
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)