Merck
ELONG-RO
Roche
Expand Long Template PCR-System
suitable for PCR, optimum reaction temp. 68 °C
Synonym(e):
Long Range-PCR, Long Template-PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for ≤190 reactions (11681842001), sufficient for ≤38 reactions (11681834001), sufficient for ≤950 reactions (11759060001)
packaging
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U]), pkg of 150 U (11681834001), pkg of 720 U (11681842001 [2x360 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
68 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
ELONGN-ROEHIFI-ROEHIFIDNTP-RO
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
usage
sufficient for ≤190 reactions (11681842001)
usage
sufficient for ≤1000 reactions (04829069001), sufficient for ≤200 reactions (04829042001), sufficient for >50 reactions (04829034001)
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤40 reactions (11732641001)
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001), sufficient for ≤200 reactions (04738268001), sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
packaging
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U])
packaging
pkg of 3,500 U (04829069001 [5x700 U]), pkg of 175 U (04829034001), pkg of 700 U (04829042001)
packaging
pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U]), pkg of 100 U (11732641001), pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
packaging
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U]), pkg of 100 U (04738250001), pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
parameter
68 °C optimum reaction temp.
parameter
68 °C optimum reaction temp.
parameter
-
parameter
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
Das Expand Long Template PCR-System ist ein Enzymgemisch, das eine thermostabile Taq DNA Polymerase und eine thermostabile DNA-Polymerase mit Korrekturleseaktivität enthält. Dieses leistungsstarke Polymerasegemisch erzeugt eine hohe Ausbeute an PCR-Produkt aus genomischer DNA. Das Expand Long Template PCR-System ermöglicht die Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 20 kb aus humaner genomischer DNA und 40 kb aus λDNA.
Das Expand Long Template PCR-System kopiert DNA dreimal genauer als Taq DNA Polymerase.
Fehlerhafte Einbauten führen dazu, dass die Taq DNA Polymerase vom DNA-Strang abfällt. Die 3′→ 5′ Exonuklease-Aktivität der Korrekturlese-Polymerase-Reaktionsmischung amplifiziert die DNA dreimal genauer als die Taq DNA Polymerase alleine.
Long PCR-Produkte erfordern einen Spezialpuffer und ein optimiertes Protokoll. Dieses Kit enthält drei Puffer für die Amplifikation von Fragmenten von 0,5 bis 9 kb, 9 bis 12 kb und mehr als 12 kb. Um eine hohe Template-Qualität zu erzielen, wird die Verwendung des High Pure Template Preparation-Kits von Roche zur Herstellung eines genomischen DNA-Templates empfohlen.
Application
Der Hauptanwendungsbereich des Expand Long Template PCR-Systems ist die genaue Amplifikation sehr langer Target-Sequenzen, auch aus genomischer DNA. Dieses optimierte Enzymgemisch und das speziell entwickelte Set aus drei Puffern wird verwendet, um PCR-Produkte mit einer Länge von 5 bis 20 kb Länge zu erzeugen.
Das Expand Long Template PCR-System der 1. Generation wird für lange und genaue PCR-Reaktionen gewählt. Dieses optimierte Enzymgemisch und das speziell entwickelte Set aus drei Puffern wird verwendet, um PCR-Produkte mit einer Länge von 5 bis 20 kb zu erzeugen. Dieses Produkt wird verwendet für:
  • PCR[1]
  • RT-PCR oder Long Range-PCR[2][3]
  • Amplifikation großer Fragmente
  • Genomkartierungen und -sequenzierungen
  • Contig-Konstruktionen
  • Charakterisierungen geklonter Sequenzen in Lambda-Phagen oder Kosmiden
  • Schnelle Ermittlung und Klonierung kompletter Gene aus genomischer DNA- oder einer cDNA-Sequenz als Ausgangsmaterial
Als wirtschaftliche Alternative empfehlen wir ein Update auf die 2. Generation Expand Long Range, dNTPack.
Das Expand 20kbPLUS PCR-System, dNTPack wird für Amplikongrößen zwischen 20 und 35 kb empfohlen.
Features and Benefits
Das Expand Long Template PCR-System eignet sich besonders für die Genomkartierung und -sequenzierung, Contig-Konstruktionen, die Charakterisierung geklonter Sequenzen in Lambda-Phagen oder Kosmiden sowie Klonierung und Analyse eukaryotischer Gene.
  • Amplifizierung längerer Templates: Dieses Set aus drei Puffern amplifiziert Produkte zwischen 5 und 20 kb.
  • Es werden damit höhere Ausbeuten und eine 3-fach höhere Genauigkeit im Vergleich zu Taq DNA Polymerase erreicht.
  • Verbessern der PCR: Mehr PCR-Produkt mit voller Länge ist für nachgelagerte Prozesse ideal.
Packaging
1 Kit mit 4 Komponenten
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Die optimale Enzymkonzentration variiert zwischen 0,5 und 5,0 U pro 50 μl Reaktion. Die Standard-Enzymkonzentration beträgt 3,75 U pro 50 μl Reaktion.
Analysis Note
Jede Charge wird mit humangenomischer DNA und spezifischen Primern für ein 9 kb-, 12 kb- und 15 kb-Fragment einem PCR-Funktionstest unterzogen. Das Enzymgemisch wird auf die Abwesenheit jeglicher kontaminierender Aktivitäten einschließlich Endo- oder Exonukleasen und Nicking-Aktivität gemäß den aktuellen Qualitätskontrollverfahren getestet.
Other Notes
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Volumenaktivität: 5 U/μl
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt US-Patentansprüchen und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Direktor der Lizenzierungsabteilung, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6,127,155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
Expand is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Expand Long Template Enzyme Mix
  • Expand Long Template Buffer 1, with 17.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 2, with 27.5 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand Long Template Buffer 3, with 27.5 mM MgCl2 and detergents 10x concentrated
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barbara Wallner et al.
PloS one, 8(4), e60015-e60015 (2013-04-11)
The paternally inherited Y chromosome displays the population genetic history of males. While modern domestic horses (Equus caballus) exhibit abundant diversity within maternally inherited mitochondrial DNA, no significant Y-chromosomal sequence diversity has been detected. We used high throughput sequencing technology
Zhenbao Yu et al.
Cell research, 22(2), 305-320 (2011-08-10)
The MRE11/RAD50/NBS1 complex is the primary sensor rapidly recruited to DNA double-strand breaks (DSBs). MRE11 is known to be arginine methylated by PRMT1 within its glycine-arginine-rich (GAR) motif. In this study, we report a mouse knock-in allele of Mre11 that
Marcelo P Coba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(40), 13987-13999 (2012-10-05)
Traf2 and NcK interacting kinase (TNiK) contains serine-threonine kinase and scaffold domains and has been implicated in cell proliferation and glutamate receptor regulation in vitro. Here we report its role in vivo using mice carrying a knock-out mutation. TNiK binds
Protokolle
This polymerase mixture produces a high yield of PCR product from genomic DNA.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1168184200104061837893490
1168183400104061837893483
1175906000104061837893520