Merck
71842
KOD Hot Start Master Mix
Ready-to-use 2X mixture, containing KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4, optimized for convenient high fidelity PCR., ready-to-use solution, suitable for PCR
Synonym(e):
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 REACTIONS
€ 344,00
500 REACTIONS
€ 1.320,00
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41105500
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
KOD Hot Start Master Mix, Ready-to-use 2X mixture, containing KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4, optimized for convenient high fidelity PCR., ready-to-use solution, suitable for PCR
form
ready-to-use solution
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
PCR: suitable
input
purified DNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D7440P1107P0982
technique(s)
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
form
ready-to-use solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 400 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 800 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
feature
Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Application
KOD HotStart Master Mix wird für Folgendes verwendet:
  • zur Herstellung des PCR-Produkts für den T7-Endonuklease-I(T7EI)-Assay[1]
  • zur PCR-Amplifikation von DNA, die aus Chrysosporium multifidum, einem Pilz mit antimikrobieller Aktivität, isoliert wurde[2]
  • bei der PCR-Amplifikation von cDNA[3]
  • bei der 2-Schritt-PCR für die Amplifikation der Zielsequenz und nachfolgender Einfügung in einen Vektor[4]
Disclaimer
Toxizität: Standardhandhabung (A)
Features and Benefits
  • Höchste Genauigkeit, Ausbeute und Prozessivität aller kommerziell erhältlichen DNA-Polymerasen mit Korrekturlesefunktion
  • Amplifiziert genomische DNA-Templates bis zu 12 kbp
  • Amplifiziert Plasmid- und Lambda-DNA-Templates bis zu 21 kbp
  • Verhindert Mispriming und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Benutzerfreundliche Vorbereitung bei Umgebungstemperatur, kompatibel mit Automatisierungslösungen
  • KOD HotStart® Puffer ermöglicht eine optimale PCR-Leistungsfähigkeit bei einer Vielzahl von Zielsequenzen.
  • Bietet hohe Spezifität, Genauigkeit und Ausbeute bei der PCR-Amplifikation
  • Für Benutzerfreundlichkeit und Reproduzierbarkeit der Daten optimiert
  • Vereinfacht die Vorbereitung der PCR und spart Zeit
  • Hohe Konsistenz bei minimalem Kontaminationsrisiko
*Hergestellt von Toyobo. Vertrieb durch die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochterunternehmen (nicht in Japan).
Hinweis: Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
General description
Der KOD Hot-Start-Mastermix ist eine gebrauchsfertige, 2-fach konzentrierte Mischung, die für die benutzerfreundliche High-Fidelity-PCR optimiert ist. Bei der High-Fidelity-PCR wird eine DNA-Polymerase mit einer geringen Fehlerrate eingesetzt und somit ein hoher Genauigkeitsgrad der Replikation der Ziel-DNA erreicht. Die Mischung enthält KOD Hot-Start-DNA-Polymerase, zwei monoklonale Antikörper, ultrareine Desoxynukleotide und einen Reaktionspuffer mit MgSO4. Die monoklonalen Antikörper hemmen die DNA-Polymerase und 3′→5′-Exonukleaseaktivität bei Umgebungstemperatur.
Legal Information
*Hergestellt von Toyobo. Vertrieb durch die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochterunternehmen (nicht in Japan). Hinweis: Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsschein. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Other Notes
  • 2 × 1,25 mL oder 10 × 1,25 mL KOD HotStart Master Mix
Literatur:
Kitabayashi, M., et al. 2002. Biosci. Biotechnol. Biochem.66 (10), 2194. Fujii, S., et al. 1999. J. Mol.
Eine Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die die Umsetzung von 10 nmol dNTP in eine in Säure unlösliche Form in 30 Minuten bei 75°C, in einer Reaktion, die 20 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,5 bei 25°C), 8 mM MgCl₂, 7,5 mM DTT, 50 µg/ml BSA, jeweils 150 µM dATP, dCTP, dGTP, dTTP (eine Mischung aus unmarkiertem und [3H]dTTP) und 150 µg/ml aktivierte Kalbsthymus-DNA enthält, katalysiert.
Fügen Sie den KOD HotStart® Master Mix einfach einer gleichvolumigen Probe mit DNA-Template und Primern hinzu. Die endgültige verdünnte Reaktion enthält 1 U KOD HotStart® DNA-Polymerase pro 50-μL-Reaktion. Die kleinere Verpackungseinheit enthält ausreichend Master-Mix für 100 (50-μL-Maßstab) bzw. 250 (20-μL-Maßstab) Reaktionen, während die größere Verpackungseinheit für 500 (50-μL-Maßstab) bzw. 1250 (20-μL-Maßstab) Reaktionen ausreicht.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael B Doud et al.
Viruses, 8(6) (2016-06-09)
Influenza genes evolve mostly via point mutations, and so knowing the effect of every amino-acid mutation provides information about evolutionary paths available to the virus. We and others have combined high-throughput mutagenesis with deep sequencing to estimate the effects of
Yesenia Correa et al.
PloS one, 14(12), e0218837-e0218837 (2019-12-21)
The gut microbiota of insects is composed of a wide range of microorganisms which produce bioactive compounds that protect their host from pathogenic attack. In the present study, we isolate and identify the fungus Chrysosporium multifidum from the gut of
Jesse D Bloom
Molecular biology and evolution, 31(8), 1956-1978 (2014-05-27)
All modern approaches to molecular phylogenetics require a quantitative model for how genes evolve. Unfortunately, existing evolutionary models do not realistically represent the site-heterogeneous selection that governs actual sequence change. Attempts to remedy this problem have involved augmenting these models
Adam S Dingens et al.
Cell host & microbe, 21(6), 777-787 (2017-06-06)
Precisely defining how viral mutations affect HIV's sensitivity to antibodies is vital to develop and evaluate vaccines and antibody immunotherapeutics. Despite great effort, a full map of escape mutants has not been delineated for an anti-HIV antibody. We describe a
Diti Chatterjee Bhowmick et al.
The Biochemical journal, 478(6), 1261-1282 (2021-03-03)
Here, we investigated transcriptional and trafficking mechanisms of human islet amyloid polypeptide (hIAPP) in normal and stressed β-cells. In high glucose-challenged human islets and rat insulinoma cells overexpressing hIAPP, cell fractionation studies revealed increased accumulation of hIAPP. Unexpectedly, a significant
Artikel
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
Ein PCR-Mastermix ist eine Charge von PCR- oder RT-PCR-Reagenzien, die auf viele PCR-Reaktionsröhrchen aufgeteilt werden kann. Es enthält in der Regel DNA-Polymerase, dNTP, MgCl2 und Puffer. Erstellen Sie Ihren eigenen Mastermix oder wählen Sie einen kommerziellen Mastermix aus.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Verwandter Inhalt
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifizieren Sie Ihre Proben zuverlässig mit dem neuen KOD One™ PCR-Mastermix für eine ultraschnelle PCR mit einer der schnellsten Elongationsraten, die für High-Fidelity-Polymerasen verfügbar ist.
Alle anzeigen
Questions
  1. What is the thermocycling condition for the PCR reaction?
    1 answer
    1. The thermocycling conditions will be somewhat dependent on the primers used in the reaction. See the image below for the standard reaction setup and cycling conditions. These recommendations are suitable for most primer/template combinations, however there are exceptions. To review the full product information, including primer considerations, please see the link below. Navigate to the User Protocol titled "TB506 KOD Hot Start Master Mix": https://www.emdmillipore.com/product/KOD-Hot-Start-Master-Mix,EMD_BIO-71842?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#documentation
      Please refer to page 2 and 3 of the document.
      James-Dependent upon primers
      https://www.emdmillipore.com/product/KOD-Hot-Start-Master-Mix,EMD_BIO-71842?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#documentation