Fortfahren mit
2GFMPXKB
Roche
KAPA2G Fast Multiplex Mix
suitable for PCR, 2 ×
Synonym(e):
Multiplex, Multiplex-PCR, PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1.25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
6.25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
≤12 mo.
packaging
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5801), kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5802)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
KAPA2G Fast Multiplex PCR-Kits enthalten ein Enzym der zweiten Generation (2G), das durch gerichtete Evolution gewonnen wird. Die KAPA2G FAST HotStart® DNA-Polymerase ist eine antikörpervermittelte HotStart-Formulierung, die speziell für eine erhöhte Prozessivität und Geschwindigkeit entwickelt wurde und im Vergleich zur Wildtyp-Taq-DNA-Polymerase wesentlich kürzere Extensionszeiten bietet. Neben der Schnelligkeit liefert KAPA2G Fast höhere Ausbeuten und bessere Sensitivität als Enzyme anderer Hersteller, wodurch eine einheitlichere Multiplex-PCR möglich ist.
Die KAPA2G Fast HotStart PCR-Kits wurden speziell für die Durchführung von Fast-PCR-Assays entwickelt, die 20–70 % kürzere Reaktionszeiten aufweisen als herkömmliche, mit Wildtyp-Taq-DNA-Polymerase durchgeführte PCR-Assays. Die Reaktionsleistung wird dabei in keiner Weise beeinträchtigt und es werden keine speziellen PCR-Verbrauchsmaterialien oder Thermocycler benötigt.
Application
KAPA2G Fast Multiplex Mix wird wie folgt verwendet:
  • Typisierung von transgenen Organismen
  • Amplifikation von Mikrosatelliten
  • Typisierung und Nachweis von Pathogenen
  • Amplifikation mehrerer DNA-Fragmente für die Einzelnukleotidpolymorphismus(SNP)-Genotypisierung
  • Semiquantitative PCR
  • Triplex-PCR
Biochem/physiol Actions
Mit KAPA2G Fast DNA-Polymerase erzeugte DNA-Fragmente haben die gleichen Eigenschaften wie DNA-Fragmente, die mit Wildtyp-Taq-DNA-Polymerase erzeugt werden. Sie können für die Sequenzierung und Klonierung sowie zum Restriktionsenzymverdau verwendet werden. Wie das Wildtyp-Taq weist auch KAPA2G Fast eine 5‘→3‘-Polymerase- und 5‘→3‘-Exonuklease-Aktivität, jedoch keine 3‘→5‘-Exonuklease-(Korrekturlese-)Aktivität auf. Die Genauigkeit von KAPA2G Fast ist vergleichbar mit der von Wildtyp-Taq; die Fehlerquote liegt bei ca. 1 Fehler pro 1,7 x 105 einbezogenen Nukleotiden. Mit KAPA2G Fast erzeugte PCR-Produkte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren kloniert werden.
Features and Benefits
Verbesserte Sensitivität, Spezifität und Ausbeute
  • Einheitliche Repräsentation aller Amplikons
  • Erfolgreiche Multiplex-PCR mit schwierigen, GC-reichen Targets
Höhere Geschwindigkeit ohne Leistungseinbußen
  • 60 % geringere Zykluszeit
  • Extensionszeiten von nur 15 Sekunden
Einige Anmerkungen:
  • KAPA2G Fast Multiplex Mix enthält die speziell für eine schnelle und effiziente Multiplex-PCR entwickelte KAPA2G Fast HotStart DNA-Polymerase.
  • KAPA2G Fast Multiplex Mix enthält einen für Multiplex-PCR optimierten Puffer mit jeweils 0,2 mM dNTP und 3 mM MgCl2 (bei 1X).
  • 0,2 μM von jedem Primer und 10-100 ng Template-DNA pro Reaktion verwenden.
  • Eine Annealingdauer von 30 Sekunden bei 60 °C verwenden.
  • Die Extensionsdauer beträgt 15 Sekunden und muss für längere Amplikons und/oder stark multiplexe Reaktionen verlängert werden.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitaufbewahrung sollte bei -20 °C erfolgen. Vorausgesetzt, dass der ReadyMix sorgfältig gehandhabt und nicht kontaminiert wurde, ist keine Beeinträchtigung des Kits zu erwarten, wenn es (unbeabsichtigt) für kurze Zeit (bis zu 3 Tage) bei Raumtemperatur belassen wird. Eine langzeitige Lagerung bei Raumtemperatur und 4 °C wird nicht empfohlen. Hinweis: Reagenzien, die bei Temperaturen über -20 °C gelagert werden, sind bei einer Kontaminierung während der Verwendung wesentlich anfälliger für eine Zersetzung. Die Lagerung bei nicht empfohlenen Temperaturen erfolgt daher auf Risiko des Anwenders.
Analysis Note
Jede Charge der KAPA2G Fast HotStart DNA-Polymerase enthält nachweislich <2 % kontaminierendes Protein (Agilent Protein 230 Assay). KAPA2G Fast Multiplex PCR-Kits werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, sind frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2GFRMKB2GFHSKB2GFKB
description
suitable for PCR, 2 ×
description
suitable for PCR, 2 ×, with dye
description
Mg and Mg-free buffers
description
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤18 mo.
shelf life
≤18 mo.
shelf life
≤18 mo.
packaging
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5802), kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5801)
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5101), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5102), pkg of 25 mL (KK5103)
packaging
pkg of 500 U (KK5511; Mg Free), pkg of 2500 U (KK5519), pkg of 100 U (KK5523), pkg of 250 U (KK5513; Mg Free), pkg of 250 U (KK5503), pkg of 500 U (KK5501)
packaging
pkg of 100 U (KK5020), pkg of 250 U (KK5021)
concentration
2 ×
concentration
2 ×
concentration
-
concentration
-
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase
  • Reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 3 mM
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)