Merck
FTAQ-RO
Roche
FastStart Taq-DNA-Polymerase, 5 U/μl
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106300
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001)
sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001)
sufficient for 1250 reactions
sufficient for ≤250 reactions (12032929001)
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤50 reactions (12032902001)
sufficient for 50 reactions
sufficient for ≤500 reactions (12032937001)
sufficient for 500 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included: no
hotstart
Verpackung
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U])
pkg of 100 U (12032902001)
pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
Hersteller/Markenname
Roche
Parameter
72 °C optimum reaction temp.
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
pH-Wert
8-9
Löslichkeit
water: miscible
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
genomic analysis
life science and biopharma
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
FastStart Taq-DNA-Polymerase ist ein vielseitiges Enzym, das für zahlreiche Anwendungen und auf verschiedenen Geräteplattformen eingesetzt werden kann. Diese modifizierte, thermostabile rekombinante Taq-DNA-Polymerase ist bei Temperaturen unter +75 °C inaktiv, wird jedoch durch einen 2- bis 4-minütigen Hitzeaktivierungsschritt bei +95 °C aktiviert. Da die FastStart Taq-DNA-Polymerase bei niedrigen Temperaturen inaktiv ist, kann sie unspezifische Primer-Template-Hybride, die sich bei diesen Temperaturen bilden können, nicht verlängern. Die FastStart Taq-DNA-Polymerase ist ein ideales Hilfsmittel für die Heißstart-PCR, da das Enzym während des PCR-Setups und vor dem anfänglichen Denaturierungsschritt inaktiv bleibt.
Anwendung
FastStart Taq-DNA-Polymerase ist eine thermostabile, chemisch modifizierte Form einer rekombinanten Taq-DNA-Polymerase. Das Enzym ist während des PCR-Setups bei +15 bis +25 °C inaktiv und wird dann bei +95 °C während der anfänglichen Denaturierung aktiviert. Dieses Enzym liefert aufgrund seines einzigartigen Enzymdesigns und des optimierten Puffersystems hervorragende Ergebnisse. Die FastStart Taq-DNA-Polymerase ist ein ideales Hilfsmittel für die Heißstart-PCR, da das Enzym während des PCR-Setups und vor dem anfänglichen Denaturierungsschritt inaktiv bleibt.
Sie kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • PCR
  • Multiplex-PCR
  • Schwierige Templates, z. B. Sekundärstrukturen oder GC-reiche Sequenzen
  • Automatisierte PCR, z. B. Verarbeitung bei Raumtemperatur
  • Heißstart-PCR bis zu 3 kb
  • Heißstart-RT-PCR bis zu 3 kb
  • Quantitative reverse Transkriptions-PCR (RT-qPCR)
  • Bisulfit-spezifische PCR
Verwenden Sie FastStart Taq-DNA-Polymerase dNTPack mit gebrauchsfertiger PCR-Nukleotidmischung. Für optimale Arbeitserleichterung steht der zweifach konzentrierte, gebrauchsfertige FastStart PCR Master zur Verfügung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die FastStart Taq-DNA-Polymerase ist eine modifizierte rekombinante Taq-DNA-Polymerase, die bei Temperaturen unter +75 °C inaktiv ist. Das Kit beinhaltet einen optimierten PCR-Puffer und eine GC-RICH-Lösung zur Handhabung eines breiten Spektrums von Templates. Die hohe Enzymstabilität ermöglicht die Anwendung automatisierter Pipettierstationen.
  • Höhere Spezifität, Sensitivität und Ausbeute:
Heißstart-PCR vereinfacht das PCR-Setup.
  • Roboter-Setup.
Die Enzymmischung ist 24 Stunden bei +15 bis +25 °C stabil.
  • Schutz vor Kontamination durch PCR-Verschleppung.
Einbau von dUTP und Vorbehandlung der PCR-Mastermischungen mit Uracil-DNA-Glykosylase
  • Optimiertes Polymerasekettenreaktion(PCR)-Puffersystem und eine GC-RICH-Lösung zur Handhabung eines breiten Spektrums von Templates
  • Hervorragende Ergebnisse aufgrund seines einzigartigen Enzymdesigns und optimierten Puffersystems
Verpackung
1 Kit mit 5 Komponenten
Qualität
Jede Charge wird mit humangenomischer DNA und Primern, die spezifisch für das 365 bp-Fragment des menschlichen tPA-Gens sind, und einem 284 bp-Fragment des Apo E-Gens mit 74 % GC-Gehalt einem Funktionstest unterzogen. Jede Charge wird auch auf die Abwesenheit von Exo- und Endonukleasen sowie Nicking-Aktivität getestet.
Einheitendefinition
1 μg M13mp9ss DNA, 0,3 μg M13 Sequenzierungsprimer und 0,1 μCi [α--32P] dCTP werden mit unterschiedlichen Mengen an FastStart Taq-DNA-Polymerase-Einheiten in 50 μl Inkubationspuffer bei +65 °C 60 min inkubiert. Die Menge der eingebauten dNTPs wird mittels Trichloressigsäurepräzipitation bestimmt.
Assay: 1 μg M13mp9ss DNA, 0,3 μg M13 Sequenzierungsprimer und 0,1 μCi [α--32P] dCTP werden mit unterschiedlichen Mengen an FastStart Taq-DNA-Polymerase-Einheiten in 50 μl Inkubationspuffer bei +65 °C 60 min inkubiert. Die Menge der eingebauten dNTPs wird mittels Trichloressigsäurepräzipitation bestimmt.
Volumenaktivität: 5 U/μl
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Der Fast Start Taq-Mastermix ist ohne Primer 4 Wochen bei -25 °C bis-15 °C stabil
Bitte beachten Sie: Dieser Parameter gehört nicht zur Spezifikation
Lagerung und Haltbarkeit
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
HINWEIS FÜR DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt dem US-Patent Nr. 6,127,155 und den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>HINWEIS AN DEN KÄUFER: BESCHRÄNKTE LIZENZ<br />Die Verwendung dieses Produkts unterliegt den US-Patenten Nr. 5,677,152 und 5,773,258 sowie den entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA.  Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers.  Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen.  Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.  Human- oder veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche.  Alle anderen Verwendungen, die keine interne Forschung und keine human- und veterinärdiagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen sind, erfordern eine gesonderte Lizenz von Thermo Fisher Scientific. Weitergehende Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Roche erhalten Sie von der Lizenzabteilung von Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA oder Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Deutschland.  Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen von Thermo Fisher Scientific erhalten Sie von der Lizenzabteilung von  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genetic mutational testing of Chinese children with familial hematuria with biopsy-proven FSGS
Li Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 17, 1513-1526 (2018)
Methylation-sensitive high-resolution melting
Wojdacz TK, et al.
Nature Protocols, 3, 1903-1903 (2008)
Sam Kint et al.
Clinical epigenetics, 12(1), 36-36 (2020-03-01)
The HIV-1 proviral genome harbors multiple CpG islands (CpGIs), both in the promoter and intragenic regions. DNA methylation in the promoter region has been shown to be heavily involved in HIV-1 latency regulation in cultured cells. However, its exact role
Lucia Carbone et al.
PLoS genetics, 5(6), e1000538-e1000538 (2009-06-27)
Gibbon species have accumulated an unusually high number of chromosomal changes since diverging from the common hominoid ancestor 15-18 million years ago. The cause of this increased rate of chromosomal rearrangements is not known, nor is it known if genome
Whole-body scanning PCR; a highly sensitive method to study the biodistribution of mRNAs, noncoding RNAs and therapeutic oligonucleotides
Boos JA, et al.
Nucleic Acids Research, 41, e145-e145 (2013)
Artikel
The choice of the PCR enzyme in combination with an appropriate buffer can profoundly affect PCR outcome.
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.