Fortfahren mit
C4859
Cycloheximid -Lösung
Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Synonym(e):
CHX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 192,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Form:
ready-to-use solution
€ 192,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
microbial
Quality Segment
description
suitable for testing specifications (CHO C. growth inhibitor)
form
ready-to-use solution
concentration
100 mg/mL in DMSO
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
Application
Cycloheximide solution has been used:
  • to study its role in modulating cell death induced by tumor necrosis factor α (TNFα) in combination with the second mitochondria-derived activator of caspases (SMAC) mimetic birinapant or interferon-gamma (IFNγ), specifically under conditions that inhibit caspase-8 activity[1]
  • in the study to inhibit protein translation during the CHX-chase assays[2]
  • to treat antisense oligonucleotide (AON) transfected patient-derived fibroblasts and inhibit the nonsense-mediated decay (NMD) pathway to analyze the therapeutic potential AON and visualize the transcript containing the pseudoexon (PE)[3]
Biochem/physiol Actions
Cycloheximid (CHX) ist ein Antibiotikum aus S. griseus.
Dieses Produkt wurde auf Folgendes getestet: Anhalten des Zellwachstums, Selektion von Cycloheximid-resistenter Hefe, Apoptoseeinleitung und Erleichterung der Apoptoseeinleitung durch FasL.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden. Hygroskopisch. Lagerklasse (TRGS 510): Nicht brennbare, akut giftige Kat. 1 und 2 / sehr giftige Schadstoffe.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7698C198801810
form
ready-to-use solution
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: soluble
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
-
biological source
microbial
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloheximid -Lösung
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66-81-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What concentration should our working solution of this product have?
    1 answer
    1. In cell culture, cycloheximide is typically used at a concentration ranging from 5-50 µg/mL, depending on the cell type and desired experimental outcome. It is often dissolved in DMSO and added to the cell culture medium. It is important to perform a titration to find the optimal concentration for the specific cell line and experiment.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf