Merck
A5006
Sigma-Aldrich
L-Arginin
≥98%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure
Größe auswählen
100 G
€ 83,50
500 G
€ 225,00
1 KG
€ 428,00
€ 83,50
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 83,50
500 G
€ 225,00
1 KG
€ 428,00
About This Item
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
Beilstein:
1725413
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 83,50
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Arginin, reagent grade, ≥98%
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Anwendung(en)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChIKey
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
L-Arginin wird bei der Untersuchung der nicht-enzymatischen Gluconeogenese eingesetzt.[1] Es dient außerdem zur Untersuchung der Auswirkung einer L-Arginin-Ergänzung bei Nieren- und Leberverletzungen von Ratten mit Myokardinfarkt.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
L-Arginin ist eine dibasische, semi-essenzielle Aminosäure. Es wirkt als Vorläufer für Kreatinin und ist ein natürlicher Bestandteil der meisten Nahrungsproteine.[3][1]
Substrat von Stickstoffmonoxid-Synthase, das zu Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgesetzt wird. Induziert Insulinfreisetzung über einen Stickstoffmonoxid-abhängigen Mechanismus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Christoph B. Messner
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 7403-7407 (2017)
Aerobic training and L-arginine supplement attenuates myocardial infarction-induced kidney and liver injury in rats via reduces oxidative stress
Kamal Ranjbar
Indian Heart Journal (2017)
J.P.F. D'Mello
Amino Acids in Human Nutrition and Health (2012)
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Palaniraja Thandapani et al.
Molecular cell, 50(5), 613-623 (2013-06-12)
Motifs rich in arginines and glycines were recognized several decades ago to play functional roles and were termed glycine-arginine-rich (GAR) domains and/or RGG boxes. We review here the evolving functions of the RGG box along with several sequence variations that
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf