Fortfahren mit
19-144
Phorbol-12-myristat-13-acetat
≥99% (HPLC), solid, PKC activator, Upstate®
Synonym(e):
12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetat, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-on-12-tetradecanoat-13-acetat, PMA, TPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phorbol-12-myristat-13-acetat,
form
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
General description
Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA) wird aus der unreifen Frucht von Sapium indicum gewonnen. Es handelt sich um einen entzündungsfördernden Wirkstoff. PMA zeigt seine Wirkung durch die Freisetzung von Zytokinen, Nicotinamidadenin-Dinukleotid-Phosphat-(NADPH-)Oxidasen und Proteasen, die zu Gewebeschäden führen oder die Histaminproduktion aktivieren. Dies fördert vaskuläres Remodeling, Hitze und Rötungen. PMA zeigt antimikrobielle, proliferative, antiproliferative, antineoplastische Wirkungen.[1]
Application
Phorbol-12-myristat-13-acetat eignet sich als Induktor der Zelldifferenzierung in Monozytenzelllinien wie U937[2] und THP-1.[3][4]
Biochem/physiol Actions
Phorbol-12-myristat-13-acetat ist ein tumorfördernder Phorbolester. Er reguliert verschiedene Prozesse wie Gentranskription, Zellwachstum und -differenzierung, Apoptose, Immunantwort und Rezeptordesensibilisierung durch die Aktivierung von Proteinkinase C (PKC)-Signalwegen.[5] Er fördert die Differenzierung von humanen Monozyten-THP-1-Zellen zu funktionellen Makrophagen.[4]
Physical form
C36H56O8
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.0058279346P8139
form
solid
form
liquid
form
film, powder or solid (or crystals)
form
film or powder
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In vitro studies on the mode of action of the phorbol esters, potent tumor promoters: part 1.
Blumberg, P M
Critical Reviews in Toxicology, 8, 153-197 (1980)
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate Induced Toxicity Study and the Role of Tangeretin in Abrogating HIF-1?-NF-?B Crosstalk In Vitro and In Vivo
Sukkum N C, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 21(23), 9261-9261 (2020)
Phorbol 12-myristate 13-acetate upregulates cyclooxygenase-2 expression in human pulmonary epithelial cells via Ras, Raf-1, ERK, and NF-kappaB, but not p38 MAPK, pathways.
Chang, et al.
Cellular Signalling, 17, 299-310 (2018)
Questions
  1. What is the solution to reconstitute the PMA
    1 answer
    1. This is soluble in the following solvents as follows:
      DMSO: 100 mg/mL (162.11 mM)
      Ethanol: 100 mg/mL (162.11 mM)
      Water: Insoluble