Fortfahren mit
I0634
Ionomycin calcium salt
from Streptomyces conglobatus, ≥98% (HPLC), powder, Ca2+ ionophore
Synonym(e):
Ionomycin (Calcium), ATCC 31005
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.070,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H70CaO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.07
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
1416163
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ionomycin Calciumsalz aus Streptomyces conglobatus, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI key
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
General description
Calcium-Ionomycin ist ein Polyetherantibiotikum von Streptomyces conglobatus. Es kann Ca2+ und zweiwertige Kationen aus einer wässrigen Lösung in eine organische Phase überführen. Ionomycin verstärkt den Einstrom von Ca2+, indem es den speicherregulierten Kationeneintritt auslöst, anstatt direkt auf die Plasmamembran zu wirken. Es kann Apoptose induzieren, möglicherweise indem es ein verstecktes Enzym aktiviert, das auf Calcium anspricht. Da das Calciumsalz von Ionomycin als hocheffizienter Transporter von Ca2+ dient, bietet es erhebliche Vorteile für die Untersuchung des Transports von Ca2+ über biologische Membranen. Ionomycin wird eingesetzt, um intrazelluläre und extrazelluläre Calciumionen-Konzentrationen für In-situ-Kalibrierungen von fluoreszierenden Indikatoren auszugleichen.
Darüber hinaus wirkt es als Schmalspektrum-Antibiotikum gegen grampositive Bakterien, wobei es in reiner Form aus den Fermentationsbrühen von Streptomyces conglobatus gewonnen wird. Unter den bekannten Polyetherantibiotika ist es aufgrund seines außergewöhnlichen UV-Absorptionsmaximums bei 300 nm und seiner hohen Affinität für Calciumionen einzigartig.
Application
Ionomycincalciumsalz von Streptomyces conglobatus wird wie folgt als Supplement zu Kulturen eingesetzt:
  • mononukleäre Zellen des peripheren Bluts (PBMC) für die immunologische Beurteilung[1]
  • Oozyten zur parthenogenetischen Aktivierung[2]
  • T-Zell-Subsets für den Nachweis intrazellulärer Zytokine, für Carboxyfluoreszein-Diacetat-Succinimidylester (CFSE)-Proliferationsassays und antigenspezifische Assays zur Suppressionsfunktion[3]
  • in Kombination mit Phorbol12-Myristat-13-Acetat (PMA) zur Stimulation der T-Zell-Aktivierung in verschiedenen Zellen
  • [4]
  • als Supplement zum Medium für Spermienkapazitation zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die In-vitro-Fertilisation und zur Steigerung der Effizienz der bovinen Embryoentwicklung[5]
  • als Positivkontrolle für den Nachweis von intrazellulärem Ca2+ in adipösen mesenchymalen Stammzellen (ASC)(4)[3]
Biochem/physiol Actions
Ca2+-Ionophor, das als mobiler Ionenträger für Ca2+ wirksamer ist als A23187.
Ca2+-Ionophor, das als mobiler Ionenträger für Ca2+ wirksamer ist als A23187; nicht fluoreszierend; wird zur Untersuchung des Ca2+-Transports durch biologische Membranen eingesetzt; induziert die apoptotische Zersetzung von embryonalen kortikalen Neuronen.
Ionomycin ist ein Ionophor, das verbreitet für die Validierung und Kalibrierung der Calciumanalyse eingesetzt wird.
Preparation Note
Ionomycin in Pulverform sollte getrocknet und lichtgeschützt bei 2–8 °C aufbewahrt werden. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 3 Jahre lang stabil. Stammlösungen sollten in Ethanol oder DMSO bei -20 °C lichtgeschützt aufbewahrt werden. Unter diesen Bedingungen sind die Stammlösungen mehrere Monate lang stabil. Für eine kurzfristige Verwendung (bis zu 6 Wochen) können die Stammlösungen bei 2–8 °C lichtgeschützt aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
407950SML0234SML1380
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
waxy solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. For how many freeze-thaw cycles are the ionomycin calcium salt dissolved in DMSO aliquots stable for use in cell culture/immunologic assessment?
    1 answer
    1. Freeze/thaw studies of this material in solution have not been conducted. However, other sources indicate frozen aliquots should be limited to a maximum of one to two freeze–thaw cycles to maintain stability and potency. Stock solutions in ethanol or DMSO, stored at –20 °C and protected from light, are stable for several months. For short-term use up to 6 weeks, stock solutions in ethanol or DMSO to be stored at 2–8 °C protected from light. Please see the link below to review additional details available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/137/833/i0634dat.pdf