Fortfahren mit
P8139
Phorbol-12-myristat-13-acetat
≥99% (TLC), film or powder, PKC activator
Synonym(e):
12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetat, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-on-12-tetradecanoat-13-acetat, PMA, TPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 391,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 663,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H56O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2407201
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
film or powder
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phorbol-12-myristat-13-acetat, ≥99% (TLC), film or powder
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
film or powder
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
General description
Phorbol-12-myristate-13-acetat (PMA) weist starke entzündungsfördernde Eigenschaften auf. Es stimuliert die Aktivität der Proteinkinase C (PKC). PMA induziert die Freisetzung von Proteasen, Zytokinen und NADPH-Oxidasen, was zu Gewebeschäden oder Histaminproduktion führt sowie vaskuläres Remodeling, Rötungen, Hitze und Tumorpromotion fördert. Darüber hinaus verstärkt es die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und verringert Enzyme, die an der ROS-Entgiftung beteiligt sind. PMA hemmt auch das basale Niveau von Superoxid-Dismutase (SOD), Katalase und Glutathion-Peroxidase.
Vor der Herstellung wässriger Lösungen in wassermischbarem organischem Lösungsmittel auflösen. DMSO-Lösungen können vor Licht geschützt bei –20 °C mindestens sechs Monate gelagert werden.
Phorbol-12-myristat-13-acetat ist ein Phorbolester. Es wirkt als Tumorpromotor und ist über Proteinkinase C (PKC)-Signalwege an Vorgängen beteiligt wie Gentranskription, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, programmiertem Zelltod, Immunsignalweg und Rezeptordesensibilisierung. Phorbol-12-myristat-13-acetat ist außerdem ein Modell zur Untersuchung der wachstumsfaktor-, hormon- und zytokinvermittelten Regulierung des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung.
Application
Phorbol-12-Myristat-13-Acetat wird wie folgt eingesetzt:
  • Induktion der Differenzierung von THP-1-Monozyten zu Makrophagen
  • Stimulation der Proliferation von Lymphozyten des peripheren Bluts
  • Induktion von respiratorischen Bursts und Verstärkung der Erzeugung einer ultraschwachen Photonenemission (UPE) aus neutrophilenähnlichen Zellen aus HL-60-Zellen
  • in Verbindung mit Ionomycin-Calciumsalz zur Stimulation der T-Zell-Aktivierung
  • Stimulation verschiedener Zellen, einschließlich Milzzellen, ruhender Lymphozyten und fetaler Thymozyten
  • Aktivierung von PKC (Proteinkinase C) in Zellen
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite PKC im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Disclaimer
Lichtempfindlich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79346P1585P8014
PMA for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
Sigma-Aldrich
P1585
PMA
description
≥99% (TLC), film or powder
description
synthetic, ≥98.0% (TLC)
description
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
description
solid
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
form
film or powder
form
film, powder or solid (or crystals)
form
(Lyophilisate)
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.), DMSO: soluble
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.), ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phorbol-12-myristat-13-acetat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. When making up the 20mM solution of PMA, what percentage/molarity of DMSO should be within this solution? Is the solution in water + DMSO?
    1 answer
    1. Stock solutions should be made in pure, anhydrous DMSO.
      Helpful?
  2. Hello, do you have any information on the stability of this product with regard to freeze/thaw after it is reconstituted? We normally thaw our aliquot, take what we need, and then refreeze our aliquots.
    1 answer
    1. Freeze/thaw cycles are not recommended for this product.
      Helpful?
  3. What is the difference between Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P8139 and molecular biology grade Product P1585?
    1 answer
    1. Product P1585 has been tested and found suitable for stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells. Product P8139 has not tested in this application.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. How should Product P8139, Phorbol 12-myristate 13-acetatebe dissolved?
    1 answer
    1. Stock solutions of 20 mM can be prepared in DMSO and diluted into aqueous buffers. View more information on P8139 solubility in the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  6. Why do I not see any solid in the Phorbol 12-myristate 13-acetate bottle, Product P8139?
    1 answer
    1. Phorbol 12-myristate 13-acetate may be an invisible film in the bottle.
      Helpful?
  7. How should I store the solutions of Product P8139, Phorbol 12-myristate 13-acetate?
    1 answer
    1. Stock solutions in DMSO can be stored protected from light as aliquots at -20°C for at least 6 months, or at 2-8°C for up to 3 months.
      Helpful?
  8. Do you have any application information for Product P8139, Phorbol 12-myristate 13-acetate?
    1 answer
    1. View the P8139 product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review