Fortfahren mit
79346
Phorbol-12-myristat-13-acetat
synthetic, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetat, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-on-12-tetradecanoat-13-acetat, PMA, TPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.700,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H56O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.83
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2407201
Assay:
≥98.0% (TLC)
Form:
film, powder or solid (or crystals)
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
film, powder or solid (or crystals)
quality
synthetic
color
white
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Application
Phorbol-12-myristat-13-acetat wurde zur Stimulierung der In-vitro-Produktion von Interleukin (IL)-18, IL-10 und Makrophagen verwendet.[1] Darüber hinaus wurde es zur Aktivitätsinduzierung von Proteinkinase C eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Phorbol-12-myristat-13-acetat ist ein hochwirksamer Tumorpromotor und aktiviert Proteinkinase C in vivo und in vitro. Es ist ein Phorbolester, der mit zahlreichen zellulären Reaktionen einschließlich Gentranskription, Zellteilung und -differenzierung, Apoptose und Immunantworten in Verbindung steht. Außerdem ist es an der von Proteinkinase C (PKC) vermittelten Rezeptor-Desensibilisierung beteiligt. Phorbol-12-myristat-13-acetat induziert die PKC-Lokalisierung aus dem Zytosol und ermöglicht so das Andocken des Enzyms an die Zellmembran.
Other Notes
Activates protein kinase C in vivo and in vitro at nanomolar concentrations; Highly potent tumor promotor and mitogen: active principle of croton oil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8139P8129P1585
PMA for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
Sigma-Aldrich
P1585
PMA
form
film, powder or solid (or crystals)
form
film or powder
form
powder
form
(Lyophilisate)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.), ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phorbol-12-myristat-13-acetat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How many ML of DMSO should I use to dilute each milligram of phorbol?
    1 answer
    1. This product can be solubilized in DMSO at 10 mg/mL.
      Helpful?
  4. How should Product 79346, Phorbol 12-myristate 13-acetate - synthetic, be dissolved?
    1 answer
    1. PMA is soluble in acetone, DMSO, ethyl acetate, ethanol and methylene chloride, but is practically insoluble in water. The solubility of 79346 has been tested in chloroform at a concentration of 10 mg/mL.  Stock solutions of 20 mM can be prepared in DMSO and diluted into aqueous buffers.
      Helpful?
  5. How can I store the Product 79346, Phorbol 12-myristate 13-acetate - synthetic (PMA), solution solution?  How long?
    1 answer
    1. Stock solutions in DMSO can be stored protected from light as aliquots at -20°C for at least 6 months, or at 2-8°C for up to 3 months.
      Helpful?
  6. What is the difference between product 79346, Phorbol 12-myristate 13-acetate - synthetic, and molecular biology grade product P1585?
    1 answer
    1. Product P1585 has been tested and found suitable for stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells. Product 79346 has not tested in this application.
      Helpful?
  7. Why do I not see any solid in the bottle of Product 79346, Phorbol 12-myristate 13-acetate - synthetic?
    1 answer
    1. Phorbol 12-myristate 13-acetate may be an invisible film in the bottle.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.