Fortfahren mit
P1585
PMA
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
Synonym(e):
Phorbol-12-myristat-13-acetat, Aktivator für NF-κB, Aktivator für Proteinkinase C, Krotonöl, PKC-Aktivator, Phorbolester, 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetat, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-on-12-tetradecanoat-13-acetat, PMA, TPA
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 845,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H56O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2407201
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
(Lyophilisate)
Storage condition:
protect from light
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
(Lyophilisate)
mol wt
616.83  g/mol
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.), ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
General description
Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA) kann die Aktivität von PLD1 (Phospholipase D1), jedoch nicht von PLD2 (Phospholipase D2) induzieren.
Über den Proteinkinase C (PKC)-Signalweg ist PMA ein Tumorpromotor. Er wird assoziiert mit:
  • Gentranskription
  • Zellwachstum
  • Zelldifferenzierung
  • Programmiertem Zelltod
  • Immun-Signalweg
  • Rezeptor-Desensibilisierung
Phorbol-12-myristat-13-acetat eignet sich zur Untersuchung von:
  • Wachstumsfaktoren
  • Hormonen
  • der zytokinvermittelten Regulierung von Zellwachstum und -differenzierung
PMA (Phorbol-12-myristat-13-acetat) ist ein Aktivator für Proteinkinase C (PKC) und ein bekannter Tumorpromotor. PMA zeigt außerdem clastogene (chromosomenbrechende) Aktivität.[1]
Application
Geeignet für
  • molekularbiologische Studien als Standard
  • analytische Studien von Tumorpromotoren
  • die Förderung des Zellwachstums
PMA wurde verwendet:
  • zum Nachweis intrazellulärer Zytokine
  • im CellROX oxidativen Stress-Assay
  • für die Stimulierung von Huh7-Zellen zur Untersuchung der Neuverteilung von Dipeptidylpeptidase 9 (DPP9)
  • als Positivkontrolle bei der Stimulierung von B-Zell-Rezeptoren chronisch lymphatischer Leukämiezellen (CLL-Zellen)
  • bei der Differenzierung von Monozyten (THP -1) zu Makrophagen
Biochem/physiol Actions
Hochwirksamer Tumorpromotor; aktiviert Proteinkinase C in vivo und in vitro.
Features and Benefits
  • Stimulation der Interleukin-2-Produktion von Jurkat-Zellen
  • T-Zell-Stimulation
  • Aktivator für Proteinkinase C (PKC)
  • Aktivator für NF-κB
  • Förderung des Zellwachstums
  • Verwendung in analytischen Studien von Tumorpromotoren
  • Für die Molekularbiologie
Analysis Note
  • Stimulation der Interleukin-2-Produktion von Jurkat-Zellen
  • T-Zell-Stimulation
  • Aktivator für Proteinkinase C (PKC)
  • Aktivator für NF-κB
  • Förderung des Zellwachstums
  • Verwendung in analytischen Studien von Tumorpromotoren
  • Für die Molekularbiologie
Disclaimer
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8139524400524390
PMA for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
Sigma-Aldrich
P1585
PMA
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
(Lyophilisate)
form
film or powder
form
solid
form
solid (crystalline)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
616.83  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.), ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. Can I use PMA alone for T cell activation or do I need to add Ionomycin as well?
    1 answer
    1. This product is tested for suitabilty for T-Cell activation without the addition of Ionomycin. However lectin/PHA is added. While not strictly required, Ionomycin is cited as an additional component in a number of publications. Please see the link below to review one such example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10326540/
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdf
      Helpful?
  2. Can I store the stock solutions in DMSO at -80°C?
    1 answer
    1. For this product, stock solutions prepared in Dimethyl sulfoxide (DMSO) can be stored as aliquots at -20°C in the dark for at least six months. The stability of solutions stored at -80°C has not been evaluated. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdf
      Helpful?
  3. I received the product of PMA cat# P1585 in solution. But what is the product of PMA cat#1585 concentration? or volume? without concentration or volume can't be calculate the further dilution.
    1 answer
    1. The stock concentration is 100ug/mL.
      Helpful?
  4. How can I resuspend properly the PMA into the shipped vial? Can I open the vial?
    1 answer
    1. The packaging consists of an amber serum vial sealed with a septum and an aluminum crimp cap. The product is typically dissolved in the vial by injecting the appropriate volume of the selected solvent through the septum using a syringe. Additional solubility and solution stability information can be reviewed in the datasheet available for the general use product, P8139. See the link below to review these recommendations:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/816/596/p8139pis.pdf
      Helpful?
  5. What is the stock concentration of the PMA when adding DMSO. and How much of DMSO do we add?
    1 answer
    1. Suitability Assay - 2.5 ml of Jurkat cells (1 x 10e6 cells/mL) and 2.5 mLof fresh media (RPMI 1640 + 10% fetal calf serum containing 10 ml/l penicillin-streptomycin) were added to 25 cm2 culture bottles.
      The following additions were made in duplicate.
      a. Control - no additions
      b. 1 µg/ml PHA Control - add 10 µl PHA stock solution (0.5 mg/ml PHA in filter-sterilized PBS)
      c. 1 µg/ml PHA + 50 ng/ml PMA – 10 µl PHA stock solution + 2.5 µl PMA stock solution (100 µg/ml PMA in DMSO).
      As stated in part c. - the PMA stock solution is 100µg/ml PMA in DMSO.
      Please see the datasheet for more details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdf
      Helpful?
  6. How much Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585, product should I use?
    1 answer
    1. A concentration of 50 ng/ml was used on Jurkat cells.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the storage temperature for Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585?
    1 answer
    1. Phorbol 12-myristate 13-acetate should be stored at -20°C.
      Helpful?
  9. What is the difference between Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P8139 and molecular biology grade Product P1585?
    1 answer
    1. Product P1585 has been tested and found suitable for stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells. Product P8139 has not tested in this application.
      Helpful?
  10. How is Product P1585, Phorbol-12-myristate-13-acetate, packaged?
    1 answer
    1. P1585-1MG, P1585-10MG and P1585-25MG come to us pre-packaged by our supplier; all three sizes are packaged the same way. The packaging consists of an amber serum vial with a septum and an aluminum crimp cap. The septum has a PTFE (Teflon) liner, so the material inside the vial could only come in contact with glass and Teflon.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  