The refractive index of this material is ~1.47.
HC08
Fluorescent Mounting Media, Aqueous
This Fluorescent Mounting Media, Aqueous is validated for use in Immunofluorescence for the detection of Fluorescent Mounting Media Aqueous.
Größe auswählen
€ 117,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 117,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the refractive index of this product?