Über diesen Artikel
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Quality Segment
mp
125 °C (anhydrous)
solubility
470.2 g/L
bulk density
320 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
Application
Analysis Note
Spezifische Drehung [α²0/D (10 %; Wasser; berechnet auf wasserfreie Substanz): +135,0 - +139,0 °
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Wasser: 4,0 - 7,0 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltose, Monohydrat
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c