Fortfahren mit
1.07666
Rappaport-Vassiliadis-Salmonellen-Anreicherungsbouillon (nach harm. EP/USP/JP)
GranuCult® prime, according to EP, USP, JP, granular, for Salmonella spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
RV-Bouillon, RVS-Bouillon, Rappaport-Bouillon, Vassiliadis-Bouillon.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
JP, USP, according to EP
sterility
non-sterile
form
granular
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.0-5.4 (25 °C, 42.5 g/L in H2O, after autoclaving)
bulk density
700 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Rappaport-Vassiliadis-Bouillon, auch bekannt als RV-Bouillon oder RVS-Bouillon, ist ein selektives Anreicherungsmedium für den Nachweis und die Isolierung von Salmonella-Arten aus verschiedenen Proben, einschließlich Lebensmittel- und Umweltproben. RV-Bouillon besteht aus einer hochkonzentrierten Basis aus Magnesiumchlorid, das viele Bakterien hemmt und das selektive Wachstum von Salmonella ermöglicht. Die Bouillon enthält außerdem Malachitgrün, das das Wachstum von Nicht-Salmonella-Organismen zusätzlich hemmt und den Nachweis von Salmonella-Kolonien, die Schwefelwasserstoff produzieren, verbessert. Als Teil von Überwachungs- und Kontrollprogrammen im Rahmen der Lebensmittelsicherheit wird RV-Bouillon oft in Kombination mit anderen Medien und Methoden für die Kultivierung, Isolierung und Identifizierung von Salmonella in Lebensmittel- und Umweltproben verwendet.
Application
Rappaport-Vassiliadis-Bouillon (RV-Bouillon) wird zum Nachweis und zur Isolierung von Salmonella-Arten aus Lebensmittel- und Umweltproben verwendet. Sie ist insbesondere für Proben geeignet, die möglicherweise mit hohen Konzentrationen anderer Bakterienarten kontaminiert sind, da RV-Bouillon dazu konzipiert ist, das Wachstum der meisten Bakterien zu hemmen, während es das Wachstum von Salmonella fördert. Sie ist eine weit verbreitete Methode zum Nachweis von Salmonella und ein wichtiges Werkzeug zur Analyse der Lebensmittelsicherheit und für Programme der Umweltüberwachung.
Features and Benefits
Unsere granulierten Medien sind:
  • Sicherer: Das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
  • Genau: Keine Komponententrennung und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet.
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser.
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht an der Flasche oder dem Behälter fest.
  • Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®, je nach Bedarf.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.07700171731.46181
suitability
Salmonella spp.
suitability
selective for Salmonella spp.
suitability
selective for Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp.
form
granular
form
granular
form
powder
form
liquid (ready-to-use)
agency
EP, USP, JP
agency
EN 15215, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
agency
according to ISO 19250:2010, according to ISO 6579
agency
EP 2.6.13, USP 62
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107666050004027269062354