The full medium composition is in the datasheet that can be downloaded from the webpage:
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EN 15215, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
Ph:
5.0-5.4 (25 °C, 26.6 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
selective for Salmonella spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Consider alternative product 17173-500G
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EN 15215, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.0-5.4 (25 °C, 26.6 g/L in H2O, after autoclaving)
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soja)-Bouillon ist ein selektives Medium für die Anreicherung und Isolierung von Salmonella. Es handelt sich um eine Modifizierung des ursprünglichen Rappaport-Mediums, bei der Trypton (Pepton aus Casein) durch Soja-Pepton ersetzt wird, um höhere Rückgewinnungsraten von Salmonella zu erzielen. Die Effizienz der RVS-Bouillon bei der Selektion von Salmonella beruht auf zwei Faktoren: (a) der Fähigkeit von Salmonella sp., sich bei relativ hohem osmotischem Druck, bei relativ niedrigen pH-Werten, bei hohen Temperaturen und mit mäßigem Nährstoffbedarf zu vermehren, und (b) der Unterdrückung der toxischen Wirkung von Malachitgrün auf Salmonellae in Gegenwart von Magnesiumchlorid.
Application
RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soja)-Bouillon (basisch) wird für die selektive Anreicherung von Salmonella aus Nahrungs- und Futtermitteln, Wasser und anderen Substanzen verwendet.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): dunkelblau
pH-Wert (25 °C): 5,0-5,4
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe des DIN EN ISO 11133.
Mischinokulum von Salmonella, E. coli und P. aeruginosa
Zusätzlich Einzelkultur von E. coli und E. faecalis
Nachweis auf XLD-Agar bzw. Trypton-Soja-Agar
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Wachstum auf XLD-Agar (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 Kolonien
Wachstum auf XLD-Agar (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 Kolonien
Kolonien (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): farblos mit schwarzem Zentrum
Kolonien (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): farblos mit schwarzem Zentrum
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 Kolonien
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 Kolonien
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 Kolonien
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 Kolonien
Inkubation:
RVS-Bouillon: 24 ± 3 Stunden bei 41,5 ± 1 °C aerob
Nachweis auf XLD-Agar bzw. Trypton-Soja-Agar: 24 ± 3 h bei 37 ± 1 °C aerob
Aussehen (Farbe): dunkelblau
pH-Wert (25 °C): 5,0-5,4
Wachstumsprüfung gemäß der aktuellen Ausgabe des DIN EN ISO 11133.
Mischinokulum von Salmonella, E. coli und P. aeruginosa
Zusätzlich Einzelkultur von E. coli und E. faecalis
Nachweis auf XLD-Agar bzw. Trypton-Soja-Agar
Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Wachstum auf XLD-Agar (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 Kolonien
Wachstum auf XLD-Agar (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 Kolonien
Kolonien (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): farblos mit schwarzem Zentrum
Kolonien (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): farblos mit schwarzem Zentrum
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 Kolonien
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 Kolonien
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Escherichia coli ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 Kolonien
Wachstum auf Trypton-Soja-Agar (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 Kolonien
Inkubation:
RVS-Bouillon: 24 ± 3 Stunden bei 41,5 ± 1 °C aerob
Nachweis auf XLD-Agar bzw. Trypton-Soja-Agar: 24 ± 3 h bei 37 ± 1 °C aerob
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Need full media composition