Fortfahren mit
1.05438
Sabouraud-Dextrose-Agar
GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g and 5 kg
Synonym(e):
Pilzkulturmedium nach SABOURAUD, SABOURAUD 4 % Dextrose-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.620,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 5.6, JP 4.05, USP 29
form
granular
composition
Dextrose, 4%
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
packaging
pack of 500 g and 5 kg
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (25 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
65 g/L
bulk density
680 kg/m3
application(s)
bioburden testing
cannabis testing
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-4-%-Dextrose-Agar ist ein komplexes, granuliertes Trockennährmedium für die Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Es fungiert zudem als Abwesenheitsprüfung für Candida albicans. Die hohe Dextrosekonzentration und der niedrige pH-Wert fördern das Wachstum und die Bildung von Sporen (Conidia und Sporangia) sowie Hefe- und Schimmelpilzpigmenten. Außerdem hemmt es das Bakterienwachstum.
Application
Sabouraud-4-%-Dextrose-Agar ist für die Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen in nicht sterilen Produkten vorgesehen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 5,4 - 5,8
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Pepton aus Casein 5.0; Pepton aus Fleisch 5,0; D(+)Glucose 40,0; Agar-Agar 15,0.
Wachstum (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Trichophyton rubrum ATCC 28188): befriedigend bis gut
Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): befriedigend bis gut
Wachstum (Microsporum gallinae ATCC 12108): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Microsporum canis ATCC 36299): gut bis sehr gut
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Inkubation: 7 Tage; 28°C
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der harmonisierten Methode von EP, USP and JP.
Inokulum auf Referenzmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10 - 100
Inokulum auf Referenzmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10 - 100
Koloniezahl (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Koloniezahl (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Wiederfindung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Bebrütung: C. albicans and A. brasiliensis bis zu 5 Tage bei 20-25°C.
Die obigen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können ohne Vorankündigung geändert werden (ausgenommen sind Kunden, die eine Änderungskontrollvereinbarung (Change Control Agreement) mit unserem Unternehmen geschlossen haben). Die Informationen/Formate können jederzeit und auf jede Art und Weise geändert werden, wenn interne Unternehmensangelegenheiten oder Standardbestimmungen dies vorsehen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Kulturmedium® in Pulverform. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud-Dextrose-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)