Merck
1.05554
Supelco
TLC-Aluminiumblätter, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographie-Aluplatten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Aluminiumbleche 20 x 20 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Anwendung
Aluminium-DC-Platte, Kieselgel-beschichtet mit Fluoreszenzindikator F254. Die Kieselgel-DC-Platten werden in Größen von 20x20 cm in Packungen à 25 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
Verlinkung
Ersetzt: 5554-7; 5554
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7 - 11,7 µm
Schichtdicke: 175–225 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
A) Farbstofftest
Bleu VIF Organol: 11–25
Ceresschwarz: 34–48
Ceresviolett BRN: 52–67
Trennzahl: ≥ 10,5
B) Steroidtest
Hydrocortison: 25–37
Reichstein S: 37–49
Methyltestosteron: 42–54
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95/5 v/v; 20 % rel. Feuchte)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.